Merck
DomůTesty aktivity enzymůEsterifikace cholesterolu
Esterifikace cholesterolu
Pro účinnější transport cholesterolu z potravy i syntetizovaného cholesterolu se přeměňuje na estery cholesterolu. Volný cholesterol může být přijímán lipoproteiny, ale je omezen na vnější povrch částic. Přeměnou cholesterolu na cholesterylestery lze více cholesterolu zabalit do vnitřku lipoproteinů. Tím se výrazně zvýší kapacita lipoproteinů a umožní se efektivnější transport cholesterolu krevním oběhem.
Lecitin:cholesterol acyltransferáza (LCAT) se vyskytuje v periferních tkáních a jako zdroj acylových řetězců využívá fosfatidylcholin.
Obrázek 1.Lecitin:cholesterol acyltransferáza (LCAT) se vyskytuje v periferních tkáních a jako zdroj acylových řetězců využívá fosfatidylcholin.
Přeměnu cholesterolu na cholesterylester katalyzují různé enzymy v závislosti na místě reakce. Přeměnu cholesterolu na cholesterylester katalyzuje v periferních tkáních převážně lecitin:cholesterol acyltransferáza (LCAT) (obrázek 1). V lumen je cholesterol absorbovaný enterocyty z potravy esterifikován acylkoenzymem A:cholesterol acyltransferázou 2 (ACAT2), která se nachází jak ve střevě, tak v játrech (obrázek 2). ACAT1 se nachází ve všech tkáních. LCAT a ACAT se také liší zdroji, které používají pro acylové řetězce. LCAT používá fosfatidylcholin, zatímco ACAT používá acyl-CoA. Inhibice těchto enzymů je jedním ze způsobů, jak snížit množství cirkulujících lipidů v plazmě.
Acylkoenzym A:cholesterol acyltransferáza 2 (ACAT2) se nachází v játrech a střevě a jako zdroj acyl řetězců využívá acyl-CoA.
Obrázek 2.Acylkoenzym A:cholesterol acyltransferáza 2 (ACAT2) se nachází v játrech a střevě a jako zdroj acyl řetězců využívá acyl-CoA.