Merck
F5135
Sigma-Aldrich
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala
collagenase substrate, chromogenic
Synonyma:
FALGPA, N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-L-leucyl-glycyl-L-prolyl-L-alanine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H32N4O7
CAS Number:
Molekulová hmotnost:
476.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Product Name
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala,
Quality Level
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccco1)C(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C23H32N4O7/c1-14(2)12-17(26-19(28)9-8-16-6-5-11-34-16)21(30)24-13-20(29)27-10-4-7-18(27)22(31)25-15(3)23(32)33/h5-6,8-9,11,14-15,17-18H,4,7,10,12-13H2,1-3H3,(H,24,30)(H,25,31)(H,26,28)(H,32,33)/b9-8+/t15-,17-,18-/m0/s1
InChI key
ZLFQNOJSYZSINX-PVJKAEHXSA-N
Gene Information
mouse ... Prkcq(18761)
Amino Acid Sequence
FA-Leu-Gly-Pro-Ala
General description
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala or FALGPA is a synthetic substance which resemble the primary structure of collagen, and is hydrolyzed by all known collagenases.
Application
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala has been used for use in FALGPA assay performed using GBS (Group B Streptococci) USF704.
Biochem/physiol Actions
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala or FALGPA is hydrolyzed by collagenases and the optimum pH for hydrolysis is 7.4.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Substrates
Substrate for collagenase.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)