Merck
DomůKřížová spojkaTriazoliový katalyzátor Rovis
Triazoliový katalyzátor Rovis
Rovis prokázal, že triazolová sůl (667080) může v přítomnosti báze působit jako N-heterocyklický karbenový organokatalyzátor ve vysoce enantioselektivních intramolekulárních Stetterových reakcích. Stetterova reakce (konjugovaná adice aldehydu na α,β-nenasycenou sloučeninu) je vynikající metoda pro konstrukci 1,4-dikarbonylových sloučenin nesoucích kvartérní stereocentra (Schéma 1).1
Triazoliový katalyzátor Rovis
Schéma 1.Triazoliový katalyzátor Rovis
Materiály
Loading
Odkazy
1.
Kerr MS, Rovis T. 2004. Enantioselective Synthesis of Quaternary Stereocenters via a Catalytic Asymmetric Stetter Reaction. J. Am. Chem. Soc.. 126(29):8876-8877. https://doi.org/10.1021/ja047644h