C2-symetrické chirální bisoxazoliny (BOX) ligandy
C2-symetrické chirální bisoxazoliny (BOX) jsou privilegované struktury, protože podporují velké množství transformací s nebývalou selektivitou.1 V roce 1991 vyšla ve stejném čísle časopisu Journal of American Chemistry dvě sdělení Evanse2 a Coreyho.3 Tyto dvě publikace připravily půdu pro rychle a stále rostoucí počet příkladů, kdy se BOX ligandy úspěšně používají jako chirální ligandy.
BOX Ligandy Produkty
Evans popsal cyklopropanaci alkenů pomocí diazoesterů katalyzovanou komplexem tvořeným 2,2′-isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazolin] (Product 406147) a Cu(I)OTf. U esteru odvozeného od 2,6-di-tert-butyl-4-methylfenolu (BHT) bylo zjištěno, že zvýšená sterická náročnost vykazuje zvýšenou trans selektivitu (snímek 1).2
Schéma 1
V souvisejícím experimentu Evans oznámil první katalytickou enantioselektivní aziridinaci styrenu.4 O dva roky později informoval o rozšíření této předběžné práce v úplném sdělení (Schéma 2). Pomocí ligandu BOX (produkt č. 405000), komplexovaného s Cu(I)OTf, při katalytické enantioselektivní aziridinaci styrenu se BOX ligand mající fenylové substituenty ukázal být lepší než ligand nesoucí stericky náročné t-Bu skupiny (Schéma 2).
Schéma 2
Reiser et al. objevil obecnou cestu k disubstituovaným γ-butyrolaktonům. Při Cu(I)-katalyzované asymetrické cyklopropanaci furanů s diazoestry byl jako chirální ligand použit bis(4-isopropyloxazolin) (produkt č. 680192) (snímek 3). Tato transformace byla provedena v měřítku 50-100 g bez zjistitelné ztráty enantioselektivity.5
Schéma 3
V roce 1991 Corey ve svém sdělení v časopise Journal of American Chemical Society použil ligand BOX (produkt č. 405000) v enantioselektivní Dielsově-Alderově reakci katalyzované Fe(III) (Schéma 4).3
Schéma 4
O dva roky později Evans popsal Cu(II) katalyzovanou verzi enantioselektivní Dielsovy-Alderovy reakce nesubstituovaných akrylimidů s použitím BOX ligandu (produkt č. 406147) jako chirální Lewisovy kyseliny.6 Reakce probíhala v dobrém výtěžku a vykazovala vynikající enantioselektivitu pro endo diastereoizomer (Snímek 5). Z dalších výzkumů Evanse a dalších. vyplývá, že nejlepší kombinací je BOX (produkt č. 406147) a Cu(II) a nejlepšími protiionty jsou OTf a SbF6.1
Schéma 5
4-Aryl- a 4-alkylsubstituované katalyzátory na bázi BOXu byly široce používány ve velkém množství reakcí1 a jejich chování může dobře reprezentovat jejich účinnost. Úspěšně však byly použity i BOX ligandy s jinými strukturními motivy. BOX ligand (produkt č. 405981) byl použit v Cu(I)-katalyzovaných vysoce enantioselektivních Mannichových reakcích k efektivní výrobě vysoce funkcionalizovaných derivátů 4-oxo-glutamového esteru (Schéma 6).7
Schéma 6
Ma et al. referovali o enantioselektivní CuI/bis(oxazolinem) katalyzované adici propiolátů a terminálních ynonů na 1-acylpyridiniovou sůl za vzniku vysoce funkcionalizovaných dihydropyridinů s vynikající enantioselektivitou za použití produktu č. 1. 464155 (Schéma 7).8 Zjistilo se, že pro enantioselektivitu adice je zásadní karbonylová skupina sousedící s alkynovou částí.
Schéma 7