Merck
Molekulární síta
Minerální adsorbenty, filtrační činidla a sušicí činidla
Molekulární síta jsou krystalické kovové hlinitokřemičitany s trojrozměrnou propojenou sítí tetraedrů oxidu křemičitého a oxidu hlinitého. Zahříváním se z této sítě odstraňuje přirozená hydratační voda, čímž vznikají rovnoměrné dutiny, které selektivně adsorbují molekuly určité velikosti.
V plynné fázi se obvykle používá síto o velikosti 4 až 8 ok, zatímco v kapalné fázi se běžně používá typ o velikosti 8 až 12 ok. Práškové formy sít 3A, 4A, 5A a 13X jsou vhodné pro specializované aplikace.
Molekulární síta, která jsou již dlouho známa pro svou schopnost sušení (dokonce až do 90 °C), prokázala v poslední době užitečnost v syntetických organických postupech, neboť často umožňují izolaci požadovaných produktů z kondenzačních reakcí, které se řídí obecně nepříznivými rovnováhami. Bylo prokázáno, že tyto syntetické zeolity odstraňují vodu, alkoholy (včetně methanolu a ethanolu) a HCl z takových systémů, jako jsou syntézy ketiminu a enaminu, esterové kondenzace a konverze nenasycených aldehydů na polyenaly.
® Registrovaná ochranná známka společnosti E.I. du Pont de Nemours & Co., Inc
A. Regenerace (aktivace)
Regenerace v typických cyklických systémech představuje odstranění adsorbátu z molekulárního lože zahřátím a proplachováním nosným plynem. Musí se použít dostatečné teplo, aby se zvýšila teplota adsorbátu, adsorbentu a nádoby, aby se kapalina odpařila a vyrovnalo se teplo smáčení povrchu molekulového síta. Teplota lože je při regeneraci rozhodující. Pro typ 3A se obvykle používá teplota lože v rozmezí 175-260°. Tento nižší rozsah minimalizuje polymeraci olefinů na povrchu molekulových sít, pokud jsou tyto materiály přítomny v plynu. Doporučuje se pomalé zahřívání, protože většina olefinických materiálů bude odstraněna při minimálních teplotách; síta 4A, 5A a 13X vyžadují teploty v rozmezí 200-315 °C.
Po regeneraci je nutné provést ochlazení, aby se teplota molekulových sít snížila na 15° teploty zpracovávaného proudu. To se nejpohodlněji provádí použitím stejného proudu plynu jako pro ohřev, ale bez přívodu tepla. Pro optimální regeneraci by měl být tok plynu během cyklu zahřívání protiproudý k adsorpci a během chlazení souběžný (vzhledem k procesnímu proudu). Alternativně lze malá množství molekulových sít sušit bez použití čisticího plynu zahříváním v peci s následným pomalým chlazením v uzavřeném systému, jako je například exsikátor.
® Registrovaná ochranná známka společnosti E.I. du Pont de Nemours & Co., Inc.