Merck
DomůTesty aktivity enzymůPostup stanovení proteázy
Postup stanovení proteázy
Princip
Alkalofická proteináza
Vzhled peptidů se měří jako tyrosinový ekvivalent při 275 nm pomocí spektrofotometrie.
Definice jednotky
Jedna jednotka způsobí zvýšení optické hustoty při 275 nm odpovídající jednomu mikromolu tyrosinu za minutu za níže popsaných podmínek.
Metoda
Reagencie
Postup
  1. Pipetujte 3,0 ml roztoku substrátu (A) do zkumavky a nechte 5 minut ekvilibrovat při 30 ℃.
  1. Přidejte 0,5 ml roztoku enzymu* a promíchejte.
  2. Přesně po 10 minutách při 30 ℃ přidejte 3,2 ml směsi TCA (B), abyste reakci zastavili.
  3. Inkubujte dalších 20 minut při 30 ℃.
  4. Filtrujte směs pomocí filtračního papíru (Toyo Roshi č. 131).) a změřte optickou hustotu filtrátu při vlnové délce 275 nm (OD testu).
Současně připravte slepý pokus tak, že po 10minutové inkubaci při 30 ℃ nejprve smícháte roztok substrátu s 3,2 ml směsi TCA (B), poté přidáte roztok enzymu a provedete stejný postup (postup 4-5) při testu (OD slepého pokusu).
* Rozpusťte enzymový přípravek v ledově chladném 10 mM borax-NaOH pufru, pH 11,0 a zřeďte na 0,1-0.4U/ml enzymovým ředidlem (C) bezprostředně před testem.
Výpočet
Aktivitu lze vypočítat podle následujícího vzorce:
Objemová aktivita
Hmotnostní aktivita (U/mg)=(U/mL)×1/C
Tento postup má informativní charakter. 