Merck
DomůHPLC pro malé molekulyRychlá a přesná LC-MS analýza metabolitů vitaminu D pomocí HPLC kolon Ascentis® Express F5
Rychlá a přesná LC-MS analýza metabolitů vitaminu D pomocí HPLC kolon Ascentis® Express F5
Craig R. Aurand, David S. Bell
Reporter US Volume 29.2
Úvod
Deficit vitaminu D se v posledních publikacích stal předmětem zájmu.1-3 Vitamin D spolu s vápníkem podporuje správný růst kostí u dětí a pomáhá v prevenci osteoporózy u starších osob. Vitamin D se vyskytuje ve dvou formách, a to vitamin D3 a vitamin D2. D3 vzniká po přeměně 7-dehydrocholesterolu stimulované ultrafialovým zářením v kůži.3 Vitamin D2 pochází z rostlinných zdrojů. Jak D2 tak D3 jsou metabolizovány v játrech za vzniku 25-hydroxyvitaminu D2 a v játrech se tvoří 25-hydroxyvitamin D2 -./sub> (25-OH D2) a 25-hydroxyvitaminu D3 (25-OH D3). Kromě toho byly hlášeny biologicky neaktivní 3-epi analogy 25-OH D2 a 25-OH D3 zejména u malých dětí.3 Hladiny 25-hydroxy metabolitů se rutinně měří pro diagnostické posouzení onemocnění souvisejících s vitaminem D; nedávné studie však naznačily, že oddělení od neaktivních 3-epi analogů může poskytnout přesnější informace pro léčbu a prevenci. Analytické metody, které mohou přesně kvantifikovat oba analyty 25-hydroxyvitaminu D v přítomnosti analogů 3-epi, se mohou stát nezbytnými pro diagnostiku a sledování pacientů s poruchami vitaminu D.
Struktura 25-hydroxy metabolitu vitaminu D
Obrázek 1. Struktura 25-hydroxy metabolitu vitaminu D
Vitamin D3 se vytváří v kůži po vystavení slunečnímu záření.
Vitamin D3 se vytváří v kůži po vystavení slunečnímu záření.
HPLC analýza 25-OH D2 a 25-OH D3 se klasicky provádí pomocí stacionárních fází C18. Za takových podmínek nejsou analogy 3-epi rozlišeny, a proto jsou zahrnuty do celkové uváděné hodnoty. Nedávno Phinney, et al. uvedl použití kyano sloupce pro účinnou separaci 25-OH a 3-epi forem pro použití v referenčních postupech měření.1 Ačkoli je účinná, podmínky vyžadují dobu běhu lepší než 40 minut, což omezuje její použitelnost pro rutinní vysoce výkonné analýzy.
Výsledkem některých nedávných snah o vývoj aplikací bylo zjištěno, že pentafluorofenylová (PFP, Ascentis Express F5) stacionární fáze poskytuje zvýšenou selektivitu vůči 25-OH D3 a odpovídajícímu 3-epi analogu oproti uváděným metodám. Tato zpráva obsahuje stručný přehled pokračujícího úsilí o posouzení potenciálního dopadu této dodatečné selektivity na rutinní klinickou diagnostiku vitaminu D.
Diskuse
Struktury analytů vitaminu D jsou znázorněny na obrázku 1, přičemž počáteční separace 25-OH D je znázorněna na obrázku 2.sub>3 a 3-epi-25-OH D3 pomocí fluorované fáze je znázorněno na obrázku 2. Separace ukazuje, že selektivity mezi analogy lze dosáhnout za méně než 10 minut, zatímco separace s použitím kyanové kolony vyžadovala téměř 40 minut.
Konečným cílem této separace bude pravděpodobně použití hmotnostní spektrometrie k dosažení požadované úrovně kvantifikace a specifity. S ohledem na to byly přijaty výchozí podmínky pro rychlou metodiku LC-MS. Obrázek 3 ukazuje některé předběžné výsledky, které naznačují, že 25-OH D3 a 3-epi-25-OH D3 lze rychle rozlišit. 25-OH D2 a 3-epi-25-OH D3 koelují za těchto vysoce průchodných podmínek, avšak jsou snadno rozlišitelné pomocí hmotnostní odezvy. Metodika tak umožňuje kvantifikaci všech tří složek v jedné analýze.
Separace 25-hydroxyvitaminu D3 a 3-epi 25-hydroxyvitaminu D3 pomocí Ascentis Express F5
Obrázek 2. Separace 25-hydroxyvitaminu D3 a 3-epi 25-hydroxyvitaminu D3 pomocí Ascentis Express F5
Rychlá LC-MS analýza metabolitů vitaminu D pomocí Ascentis Express F5
Obrázek 3. Rychlá LC-MS analýza metabolitů vitaminu D pomocí Ascentis Express F5
Závěry
Separace biologicky neaktivního analogu 3-epi může sloužit k získání lepších údajů na podporu klinické diagnostiky a léčby související s vitaminem D. Bylo prokázáno, že pentafluorofenylová stacionární fáze poskytuje vynikající selektivitu pro separaci blízce příbuzných 25-OH D3 a 3-epi-25-OH D3 ve srovnání s metodami uváděnými v literatuře. Počáteční snahy o prokázání selektivity v rychlém systému LC-MS poskytují slibné důkazy pro implementaci v reálných situacích. Vzhledem k tomu, že nízká hmotnostní odezva analytu a interference z matric vzorků mohou představovat další problémy při analýze, probíhají v současné době práce na dalším zkoumání chromatografických postupů i postupů přípravy vzorků ve snaze optimalizovat rychlost i citlivost.
Materiály
Loading
Odkazy
1.
Tai SS, Bedner M, Phinney KW. 2010. Development of a Candidate Reference Measurement Procedure for the Determination of 25-Hydroxyvitamin D3and 25-Hydroxyvitamin D2in Human Serum Using Isotope-Dilution Liquid Chromatography?Tandem Mass Spectrometry. Anal. Chem.. 82(5):1942-1948. https://doi.org/10.1021/ac9026862
2.
Higashi T, Homma S, Iwata H, Shimada K. 2002. Characterization of urinary metabolites of vitamin D3 in man under physiological conditions using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 29(5):947-955. https://doi.org/10.1016/s0731-7085(02)00135-8
3.
Higashi T, Shimada K, Toyo?oka T. 2010. Advances in determination of vitamin D related compounds in biological samples using liquid chromatography?mass spectrometry: A review. Journal of Chromatography B. 878(20):1654-1661. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2009.11.026