Enzymatický test hyaluronidázy (3.2.1.35)
Tento postup je turbidimetrické stanovení aktivity hyaluronidázy (% transmitance při 600 nm, dráha světla = 1 cm). Je založen na následující reakci: Hyaluronidase
Kyselina hyaluronová ------------> Di a monosacharidy + menší fragmenty kyseliny hyaluronové
Definice jednotky: Jedna jednotka aktivity hyaluronidázy způsobí změnu A600 0,330 za minutu při pH 5,35 při 37 °C v 2,0 ml reakční směsi (45 minutový test).
Přečtěte si více informací
Související produkty
Potřebné reagencie a vybavení
- 5.0 M monobazický roztok fosforečnanu sodného (katalogové číslo 74092)
- Kyselina hyaluronová (katalogové číslo 74092) nbsp;H7630 nebo H5388)
- 0.5 M roztok dibazického fosforečnanu sodného (katalogové číslo 94046)
- 5.0 M roztok chloridu sodného (katalogové číslo S6546)
- Hovězí sérový albumin (katalogové číslo A4503)
- Octan sodný (katalogové číslo A4503) nbsp;S8625)
- Kyselina octová (katalogové číslo 695092)
- Kuvety
Předběžná opatrnost: Informace o nebezpečnosti a bezpečném zacházení naleznete v bezpečnostním listu.
Pokyny pro přípravu
Pro přípravu činidel použijte ultračistou vodu (odpor ≥18 MΩ×cm při 25 °C).
Fosfátový pufr (300 mM fosforečnan sodný, pH 5,35 při 37 °C) - Připravte si ředění 1:16,7 s použitím 5. Fosfátu sodného.0 M monobazického roztoku fosforečnanu sodného (katalogové číslo 74092) v ultračisté vodě. Upravte pH na 5,35 při 37 °C pomocí 1 M NaOH nebo 1 M HCl.
Roztok kyseliny hyaluronové [0,03% (w/v)]
- Připravte si 0,03% (w/v) roztok kyseliny hyaluronové.3 mg/ml roztoku ve fosfátovém pufru s použitím kyseliny hyaluronové (katalogové číslo H7630 nebo H5388).
- Roztok zahřejte na 90-95 °C za stálého míchání, dokud se kyselina hyaluronová nerozpustí. K úplnému rozpuštění tohoto materiálu je zapotřebí patnáct až třicet minut zahřívání a míchání. Neprovádějte vaření.
- Po rozpuštění nechte roztok vychladnout na 37 °C ve vodní lázni. Roztok upravte na původní objem pomocí ultračisté vody. Upravte pH na 5,35 při 37 °C pomocí 1 M NaOH nebo 1 M HCl.
Enzymový roztok [20 mM fosforečnan sodný se 77 mM chloridu sodného a 0,01% (w/v) hovězího sérového albuminu, pH 7.0 při 37 °C] - Pro přípravu 200 ml:
- Přidejte 8,46 ml 0.2 M monobazického fosforečnanu sodného (připraveného pomocí katalogového čísla 74092 v ultračisté vodě).
- Přidejte 11,54 ml 0.2 M fosforečnan sodný dvojmocný (připravený s použitím katalogového čísla 94046 v ultračisté vodě.
- Přidá se 3,08 ml 5,0 M roztoku chloridu sodného (katalogové číslo S6546).
- Přidejte 20 mg hovězího sérového albuminu (katalogové číslo A4503).
- Přidejte ultračistou vodu, abyste doplnili konečný objem.
- Upravte pH na 7.0 při 37 °C pomocí 1 M NaOH nebo 1 M HCl.
Kyselý roztok albuminu [24 mM octanu sodného, 79 mM kyseliny octové s 0,1% (w/v) hovězího sérového albuminu, pH 3.75 při 25 °C] - Pro přípravu 150 ml:
- Přidejte 3,6 ml zásobního 1,0 M octanu sodného, pH 4.8, roztok (připravený pomocí katalogového čísla S8625).
- Přidejte 0,5 ml roztoku kyseliny octové.68 ml kyseliny octové (katalogové číslo 695092).
- Přidejte 150 mg hovězího sérového albuminu (katalogové číslo A4503).
- Přidejte ultračistou vodu na doplnění konečného objemu.
- Při teplotě 25 °C upravte pH na 3,75 pomocí 5 M HCl.
Roztok enzymu (hyaluronidáza)
Bezprostředně před použitím připravte zásobní roztok enzymu o koncentraci 1 000 jednotek/ml ve studeném enzymovém ředidle. Zřeďte zásobní roztok enzymu studeným Enzyme Diluent, abyste získali pracovní roztok o koncentraci ~6 jednotek/ml.
Postup
Konečné koncentrace testu
V reakční směsi o objemu 2,0 ml jsou konečné koncentrace 0.015% (w/v) kyseliny hyaluronové, 150 mM fosforečnanu sodného a 2-5 jednotek hyaluronidázy.
Poznámka: Všechny testy a slepé pokusy rozložte nejméně o 30 sekund tak, aby byl dostatek času na promíchání každého testu a slepého pokusu inverzí před inkubací při pokojové teplotě.
1. Do vhodných nádobek odpipetujte následující činidla:
2. Promíchejte vířením a stabilizujte na 37 °C po dobu 10 minut. Poté přidejte:
3. Ihned promíchejte vířením a inkubujte při 37 °C po dobu přesně 45 minut.
4. Po 45 minutách přeneste 0.5 ml každého testu a slepého pokusu do vhodných kyvet obsahujících 2,5 ml kyselého roztoku albuminu
a ihned promíchejte obrácením.
5. Kuchyně se rozdělí na dvě části. Každou kyvetu nechte stát 10 minut při pokojové teplotě.
Poznámka: Pokud inkubace netrvá přesně 10 minut, výsledky se výrazně změní.
6. Stanovte % transmitance při vlnové délce 600 nm.
- Spektrofotometr vynulujte proti slepému vzorku. Odečtěte % transmitance pro zkoušky a slepý pokus.
Poznámka: Při společném dávkování vzorků vyčistěte spektrofotometr proti příslušným připraveným slepým roztokům. - Nekorektní % transmitance pro každou zkoušku musí být v rozmezí 130-170 %. Pro výpočet aktivity je zapotřebí minimálně tři platné hodnoty pro každý Test.
Poznámka: Koncentraci roztoku enzymu lze upravit tak, aby bylo dosaženo výsledků v platném rozsahu % transmitance.
Výsledky
Výpočty
1.
nbsp; (%T Test - %T Blank) (df)
Jednotky/mL enzym = -----------------------------------------------
(14.).84) (ml roztoku enzymu)
kde:
df = faktor ředění enzymu
14,84 = koeficient extinkce stanovený společností Sigma-Aldrich
ml roztoku enzymu = objem roztoku enzymu použitý v reakci