Postup stanovení trypsinu (EC 3.4.21.4)
Přečtěte si více informací
Tento postup je určen ke stanovení aktivity trypsinu za použití Nα-benzoyl-L-arginin ethyl esteru (BAEE) jako substrátu. Postup je kontinuální spektrofotometrické stanovení rychlosti (A253, světelná dráha = 1 cm) založené na následující reakci:
BAEE + H2O+ Trypsin | → | Nα-Benzoyl-L-arginin + ethanol |
kde:
BAEE = Nα-Benzoyl-L-arginin ethyl ester
Definice jednotky - Jedna jednotka aktivity BAEE trypsinu vytvoří ΔA253 0.001 za minutu s BAEE jako substrátem při pH 7,6 při teplotě 25 °C v reakčním objemu 3,20 ml.
Precautions
Informace o nebezpečnosti a bezpečném zacházení naleznete v bezpečnostním listu.
Potřebné reagencie a vybavení
Fosforečnan sodný, monobazický (katalogové číslo: S0751), který se používá k přípravě přípravku. S0751)
Nα-benzoyl-L-arginin ethyl ester (BAEE, katalogové č. B4500)
1 M Hydrochloric acid (Catalog No. 318949)
Pokyny pro přípravu
Pro přípravu činidel použijte ultračistou vodu (≥18 MΩxcm odporu při 25 °C).
Pufr (67 mM fosforečnanový pufr sodný, pH 7,6 při 25 °C) - Připravte si 8.04 mg/ml roztoku pomocí fosforečnanu sodného, monobazického (katalogové číslo S0751) v ultračisté vodě. Upravte na pH 7,6 při teplotě 25 °C roztokem 1 M NaOH.
Substrátový roztok (0.25 mM Nα-benzoyl-L-arginin ethylester) - Připravte si 0.086 mg/ml roztoku s použitím Nα-benzoyl-L-arginin ethylesteru (BAEE, katalogové č. 1), který se připraví z Nα-benzoyl-L-arginin ethylesteru . B4500) v pufru.
RoztokHCl (1 mM kyselina chlorovodíková) - Připravte si tisícinásobné ředění 1 M roztoku kyseliny chlorovodíkové (katalogové č. B&B&B&B), který se používá k přípravě roztoku kyseliny chlorovodíkové. 318949) v ultračisté vodě.
Roztok enzymu (trypsinu) - Bezprostředně před použitím připravte roztok obsahující 425-575 jednotek/ml trypsinu ve studeném (2-8 °C) roztoku HCl.
Postup
V reakční směsi o objemu 3,20 ml jsou konečné koncentrace 62 jednotek.8 mM fosforečnan sodný, 0,23 mM Nα-benzoyl- L-arginin ethylester, 0,031-0.063 mM kyseliny chlorovodíkové, 42,5-115,0 jednotek trypsinu.
1. Do vhodných křemenných kyvet odpipetujte následující činidla:
Poznámka: Zkoušku provádějte ve třech opakováních.
2. Smíchejte inverzí a pomocí vhodně termostatovaného spektrofotometru vyrovnejte teplotu na 25 °C. Poté přidejte:
Poznámka: Konečný objem v každé kyvetě musí být 3,2 ml na jednotku definice.
3. Ihned promíchejte obrácením a zaznamenejte nárůst A253 po dobu 5 minut. Pomocí časového úseku 1 minuty a minimálně 4 datových bodů získejte ΔA253/minutu s použitím maximální lineární rychlosti pro slepou i testovanou směs.
Výsledky
Výpočty
1.
kde:
df = ředicí faktor
0,001 = Změna A253/min na základě definice jednotky
0.075 = objem (ml) testovaného vzorku použitého v testu
Poznámka: Celkový objem v kyvetě se při výpočtu nepoužívá, protože definice jednotky vychází z 3,2 ml.
2.
Jednotky/mg v pevném stavu = | Jednotky/ml enzymu |
mg pevné látky/mL enzymu |