Technologie počítání jednotlivých molekul (SMC®)
Technologie Single Molecule Counting (SMC®) s platformou SMCxPRO® původně vyvinutá společností Singulex, Inc. umožňuje výzkumníkům měřit femtogramové hladiny biomarkerů a lépe porozumět klinickému významu od zdravých až po nemocné. Zjistěte více o technologii SMC®, soupravách pro imunoanalýzu a o tom, jak si můžete navrhnout vlastní analýzu pro splnění vašich kritických výzkumných potřeb.
Products
Digitální počítání zlepšuje citlivost a dynamický rozsah
Poskytuje maximální výkonnost imunoanalýzy a zároveň dodržuje pracovní postup podobný tradiční technologii ELISA, SMC<...sup>® technologie kombinuje jedinečný krok eluce testu a robustní digitální počítání, čímž dosahuje lepšího poměru signálu k šumu oproti tradičním imunoanalytickým technologiím. Technologie SMC® tak poskytuje lepší kvantifikaci při nízkých i vysokých hladinách exprese na jednom kompletním systému. Přístroj SMCxPRO® zachycuje součet všech digitálních událostí počítaných nad prahovou hodnotou pozadí. Algoritmus digitálních událostí přístroje SMCxPRO® počítá digitální události ve spektru časových řad pro jeden standard. Digitální počítání molekul tak zvyšuje citlivost testu a rozšiřuje dynamický rozsah testu nad rámec toho, čeho lze dosáhnout tradičními metodami.
Kritéria ověřování pro imunoanalýzy SMC®
A Kvalifikaci ověřených imunoanalýz SMC® provádí komplexní soubor kritérií hodnotících konečnou účinnost, včetně:
- Dolní mez stanovitelnosti
- Přesnost mezi testy a v rámci testu
- Výtěžnost hrotu
- Linearita ředění a paralelismus
Oblasti výzkumu s technologií SMC®
Prohlédněte si všechny způsoby, jakými výzkumníci používají technologii SMC®, včetně vývoje léčiv, neurověd, kardiotoxicity, imunologického výzkumu a dalších.
Proč si vybrat technologii SMC® Technology?
Podívejte se, proč vám volba ultrasenzitivní technologie SMC® může pomoci nahlédnout do výzkumu hlouběji a zjistit ještě více.
Platforma SMCxPRO®
Assaye SMC® se provádějí na nejmodernějším detekčním přístroji SMCxPRO®. Objevte více informací o této ultrasenzitivní platformě pro imunoanalýzu.
Další instrumentace SMC®
Přečtěte si informace o pomocných sadách a vybavení pro testy SMC®, které vám pomohou optimalizovat vaše pracovní postupy.
Služby v oblasti zakázkových testů
Podívejte se na naše služby v oblasti vývoje a inovací zakázkových testů (CADI) a vyžádejte si další informace.
Tipy a podpora pro produkty SMC®
Získejte tipy a triky pro provádění testů SMC® přímo od odborníků.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Získejte aktuální informace o nejnovějších trendech ve výzkumu imunoanalýz a o naší nejnovější nabídce produktů prostřednictvím odběrem našeho newsletteru Analyte Update nebo si prohlédněte naši aktuální nabídku imunoanalýz v Čtvrtletník o analytikách.