Imunohistochemie
Imunohistochemické (IHC) a imunofluorescenční (IF) metody detekce
Imunohistochemie (IHC) je biochemická metoda, která využívá protilátky, jež se vážou na specifické antigeny v části tkáně. Podobně je imunocytochemie (ICC) vhodná k identifikaci antigenů v jednotlivých buněčných vrstvách. IHC se běžně používá k vizualizaci proteinů, sacharidů a lipidů, které jsou předmětem zájmu, ve zdravých i nemocných tkáních, například v rakovinných nádorech. Specifické molekulární markery jsou charakteristické pro buněčné děje, jako je proliferace nebo buněčná smrt (apoptóza). IHC se také široce používá v základním výzkumu k pochopení distribuce a lokalizace biomarkerů a rozdílně exprimovaných proteinů v různých částech biologické tkáně.
Doporučené kategorie
Vyzkoušejte rekombinantní protilátky ZooMAb®, které byly vyvinuty pro výjimečnou konzistenci a výkon v různých aplikacích
Systémy Mili-Q® nabízejí inovativní technologie čištění vody navržené tak, aby podporovaly potřeby laboratorního výzkumu, cíle udržitelnosti a další důležité požadavky.
Příprava tkání IHC, získávání antigenů a předúprava
Typicky se tkáně fixují, zalijí do parafínu a pomocí mikrotomu se rozřežou pro analýzu IHC. Důležitým krokem následujícím po počáteční přípravě tkáně je nutnost získání antigenu. Ta je nutná k přerušení proteinových příčných vazeb vytvořených během fixace a k odhalení skrytých antigenních míst. Podmínky pro získání antigenu a předúpravu je třeba stanovit empiricky, protože přístupnost epitopu antigenu se může výrazně lišit v závislosti na mnoha biologických faktorech. Například některé antigeny mohou vyžadovat agresivnější předúpravu, aby se "odmaskovaly" jejich epitopy vázající protilátky, zatímco u některých antigenů nemusí být předúprava vůbec nutná. Mezi dvě běžné metody předběžné úpravy antigenů patří Heat-Induced Epitope Retrieval (HIER), kdy se používá zdroj tepla ve spojení s pufry a enzymy (proteináza K). Druhá metoda, Proteolytic-Induced Epitope Retrieval (PIER), je další metodou získávání antigenu, při níž mohou být použity různé proteázy, například proteináza K, trypsin, chymotrypsin nebo pepsin.
IHC barvení a detekce
Po přípravě tkáně a předúpravě antigen retrievalem lze vizualizovat interakci protilátka-antigen několika způsoby. Jedna z běžných metod používá primární protilátku, která je konjugována s enzymem, jako je křenová peroxidáza nebo alkalická fosfatáza, který katalyzuje barevnou reakci. Alternativou je metoda imunofluorescence (IF), při níž se používá protilátka, která je značena fluoroforem, jako je fluorescein, rhodamin nebo Alexa Fluor. Další možností je použití neznačené primární protilátky s nepřímou detekcí antigenu pomocí značené sekundární protilátky nebo složitějších detekčních systémů. V tomto případě je třeba pro každou zkoušku stanovit optimální titr primární i sekundární protilátky.
Vyhledejte v našem vyhledávači dokumentů datové listy, certifikáty a technickou dokumentaci.
Související články
- Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.
- Vyberte si správnou protilátku pro svou laboratorní aplikaci na základě faktorů, jako je koncentrace protilátek a problémy se skladováním.
- ZooMAb® Antibodies Frequently Asked Questions
- Sigma® Antibody Bioguarantee – Complete peace of mind with your antibody purchase. Exemplary scientific support and a full credit or replacment product if you ar not complete satisfied
- Protilátky se spojují se specifickými antigeny a vytvářejí exkluzivní komplex protilátka-antigen. Seznamte se s podstatou této vazby a jejím využitím jako molekulární značky pro výzkum.
- Zobrazit vše (26)
Související protokoly
- Tento protokol slouží k provedení celého postupu imunohistochemie (IHC) prostřednictvím barvení a vizualizace specifických antigenů v parafinových řezech tkání.
- In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
- One major rationale for investigating the subcellular location of a specific protein is that location is often tightly connected to function. For example, proteins locating to the nucleus are frequently implicated in gene regulation, proteins in mitochondria with energy production and Golgi-related proteins are often associated with protein modification and sorting.
- Prestige Antigens™ and the corresponding Prestige Polyclonals or Monoclonals are recommended to use according to the standard Prestige Antigen-blocking protocol
- We presents a protocol for the Prestige Antibody Immunohistochemistry Procedure. The Prestige Antibodies are subjected to a standardized test procedure using specially designed tissue microarray (TMA) slides.
- Zobrazit vše (10)
Další články a protokoly
Jak vám můžeme pomoci
V případě jakýchkoli dotazů odešlete žádost o zákaznickou podporu
nebo se obraťte na náš tým služeb zákazníkům:
Pište custserv@sial.com