Merck
DomůProduktyProtein BiologyImmunoassay Platform SolutionsEnzymově vázané imunosorbční testy (ELISA)
Enzymově vázané imunosorbční testy (ELISA)
Soupravy ELISA a činidla
ElISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) je imunoanalýza založená na více jamkách destičkách, ve které je jedna ze složek testu, obvykle protilátka nebo vzorek, adsorbována na pevný povrch, v tomto případě na destičku. ELISA nabízí rychlou, kvantitativní a citlivou detekci analytu při relativně nízkých nákladech a představuje jeden z nejjednodušších formátů testu. Snadná adaptace ELISA na screeningovou metodu s vyšší výkonností navíc umožňuje výzkumným pracovníkům testovat velké množství vzorků v jednom cyklu.
Přečtěte si více informací o
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Sendvičová, přímá a kompetitivní ELISAs
Sendvičová, přímá a kompetitivní ELISAsNaše testy ELISA představují pohodlnou a uživatelsky přívětivou metodu pro studium rozpustných proteinových biomarkerů v různých matricích včetně séra, plazmy, supernatantu buněčných kultur nebo lyzátu. Naše nabídka ELISA se skládá z >1 000 testů pouze pro výzkumné účely, a to proti široké škále druhů včetně člověka, myši, potkana a různých dalších zvířecích modelů (zemědělských a společenských). Každý test je dodáván se specifickým protokolem a potřebnými činidly pro provedení testu na 96jamkové destičce. ELISA existuje především v 96jamkovém formátu, přičemž prodejce poskytuje činidla potřebná k detekci a kvantifikaci cíle. Existuje celá řada metod ELISA, včetně sendvičové, přímé a kompetitivní.
Sendvičová analýza používá dvojici monoklonálních protilátek (mAbs) proti různým epitopům stejného cíle. Primární mAb navázaná na destičku vytáhne protein z roztoku, zatímco druhá mAb se použije k dokončení "sendviče" a poskytne signál, který ukáže přítomnost cíle. Se soupravou je dodáváno známé množství rekombinantní verze proteinu, což uživateli umožňuje vytvořit standardní křivku, podle které bude interpretován signál z jednoho ze vzorků. Většina našeho portfolia je v tomto sendvičovém formátu ELISA.
Přímé testy ELISA a kompetitivní testy jsou vzácnější. Přímý test využívá k detekci vzorku jedinou mAb, která se váže na destičku. Na tuto mAb se pak váže reportovací sekundární protilátka, která poskytuje signál.
Kompetitivní test má na destičce předem navázané známé množství biomarkeru. Značená protilátka je koinkubována se vzorkem, který "vymývá" protilátku v závislosti na koncentraci cíle ve vzorku. Volná protilátka je pak schopna navázat se na antigen na destičce a poskytnout signál po vymytí vzorku. V tomto případě je signál nepřímo úměrný koncentraci cílového biomarkeru.
Conferma® ELISAs a Belysa® Software pro přizpůsobení křivek imunoanalýzy
Software pro přizpůsobení křivek imunoanalýzy ZnačkaConferma® ELISA se skládá ze sendvičových testů navržených tak, aby minimalizovaly variabilitu mezi jednotlivými šaržemi na úrovni kritických činidel, což je klíčový problém uživatelů testů. Hodnocení jednotlivých šarží kritických činidel pomocí řady analytických technik sladěných s podrobným protokolem kontroly kvality (QC) nám umožňuje kontrolovat a omezovat variabilitu v čase.
Abychom vědcům umožnili vyhodnotit reprodukovatelnost jejich metody, navrhli jsme dále Belysa® Immunoassay Curve Fitting Software. Pomocí tohoto nástroje, může uživatel prozkoumat svou sendvičovou imunoanalýzu, aby se ujistil, že parametry jako %CV (variační koeficient) a %Recovery byly podle očekávání. Poté může přejít k porovnání standardních křivek více destiček, aby potvrdil, že jeho metoda byla konzistentní.
Související zdroje produktů
  • Article: ELISA Protocols
    Tento článek nabízí 4 populární protokoly ELISA: V tomto článku jsou uvedeny čtyři oblíbené metody: sendvičový protokol ELISA, postup fosforylačního testu, postup EIA testu a postup buněčného testu.
  • Article: ELISA Troubleshooting Guide
    Troubleshoot and optimize ELISAs using this guide that includes solutions to some of the most common sources of problems for assay development.
  • Brochure: ELISA Kits
    There are several ELISA configurations, with the most common formats being sandwich, competitive and signaling assays.
  • Article: Conferma® ELISAs
    Conferma™ Sandwich ELISAs are created with a focus on their critical components. Combined with finished kit quality control analysis, explore Conferma™ ELISA validation that provides a high degree of consistency with each lot to give you confidence in your research.
  • Article: Belysa® Software
    Explore how to effortlessly monitor immunoassay method reproducibility using Belysa® analysis software.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Získejte aktuální informace o nejnovějších trendech ve výzkumu imunoanalýz a o naší nejnovější nabídce produktů prostřednictvím odběrem našeho newsletteru Analyte Update nebo si prohlédněte naši aktuální nabídku imunoanalýz v Čtvrtletník o analytikách.