Laboratorní odstřeďování
Centrifugy a mikrocentrifugy se používají v mikrobiologii, tkáňových kulturách, molekulární biologii, PCR, genomice, klinických aplikacích, při objevování léčiv a v proteomice. Měly by být vybírány na základě rychlosti odstřeďování a síly g, použití, velikosti vzorku, výkonnosti a plochy. Existují modely vyhovující individuálním stolním potřebám s nízkou průchodností až po velkoobjemové, vysokorychlostní a chlazené modely. Nabízíme výběr odstředivek, rotorů, kbelíků a adaptérů, které vyhovují vašim potřebám zpracování.
Products
Odstředivky Eppendorf®
Odstředivky Eppendorf®. nabízí ucelenou řadu odstředivek včetně minicentrifug, mikrocentrifug, kompaktních odstředivek a vysokokapacitních stolních odstředivek s možností chlazení i bez ní, které splní vaše každodenní laboratorní požadavky. Po uvedení své první odstředivky v roce 1964 má nyní značka Eppendorf® mnoho modelů odstředivek, jako např:
.
|
|
Ať už potřebujete odstředit jen několik zkumavek, nebo vaše práce vyžaduje mimořádnou všestrannost pro manipulaci s většími objemy zkumavek nebo destiček, v portfoliu odstředivek Eppendorf® najdete řešení právě pro vás.
MINICENTRIFUGY BENCHMARK SCIENTIFIC
Minicentrifuga MyFuge™ je osobní odstředivka, která se prakticky vejde do dlaně. Odstředivka MyFuge™ Mini je ideální pro rychlé odstřeďování mikrozkumavek a zkumavek PCR a její použití je velmi snadné. Stačí zavřít víko a rotor okamžitě dosáhne 6 000 otáček za minutu.
Pokud jsou vaše vzorky ve zkumavkových proužcích, pak by vám odstředivka StripSpin™ 12 Mini od společnosti Benchmark mohla ušetřit čas. Je to jediná mini odstředivka určená k odstřeďování 12pozičních PCR stripů. Díky pevným otáčkám, které produkují 2 000 x g, je tato odstředivka ideální pro rychlé odstřeďování.
Pokud používáte vícejamkové destičky, mikrocentrifuga Benchmark Scientific C2000 PlateFuge™ je první odstředivka velikosti "mini" s výklopným rotorem pro mikrodestičky. Odstředění destiček před PCR zajistí, že všechny reaktanty budou na dně jamek, což zajistí správnou koncentraci a lepší výtěžnost. Navzdory svým pozoruhodně malým rozměrům (9x10 palců) obsahuje mikrocentrifuga PlateFuge™ jedinečně navržený výklopný rotor, který dokáže uchytit 2 mikrodestičky. Snadno přístupná komora rotoru C2000 obsahuje dva nosiče destiček, které spočívají v úhlu 75°. To umožňuje bez obav vkládat destičky bez těsnicích pásků nebo uzávěrů.
Corning LSE™ centrifugy
- Corning LSE™ Mini mikrocentrifuga je osobní stolní přístroj, který pracuje s pevnou rychlostí 6 000 otáček za minutu (2 000 x g) a byl navržen pro rychlé odstřeďování mikrovzorků. Nabízí systém rychlého uvolnění rotoru, který eliminuje potřebu použití nástrojů pro výměnu rotorů, s ergonomickým designem pro pohodlnou manipulaci.
- Vysokootáčková mikrocentrifuga Corning LSE™ se vyznačuje snadno použitelným digitálním ovládacím rozhraním a vysokorychlostním výkonem pro rychlou separaci nukleových kyselin a proteinů. Dva ovládací knoflíky slouží k přesnému nastavení rychlosti rotoru a doby chodu a parametry se zobrazují na snadno čitelných LED displejích. Tato mikrocentrifuga obsahuje bezkartáčový pohon a jedinečný systém vzduchového chlazení, který snižuje hlučnost i minimalizuje zahřívání vzorků i při delším chodu maximální rychlostí a umožňuje rychlé zrychlení na maximální rychlost 13 300 otáček za minutu/16 300 x g.
- Kompaktní odstředivka Corning LSE™ je prostorově úsporná odstředivka ideální pro použití v přírodovědných a průmyslových výzkumných laboratořích. Pro tuto odstředivku jsou k dispozici čtyři úhlové rotory, včetně inovativního kombinovaného rotoru navrženého společností Corning, který umožňuje větší všestrannost. Tento víceúčelový rotor pojme různé velikosti zkumavek, včetně mikrocentrifugační zkumavky o objemu 5 ml a odstředivek s kulatým a kónickým dnem o objemu 15 ml a 50 ml.
Odstředivky Labnet
- Mini mikrocentrifugy Labnet pracují s pevnou rychlostí 6 000 otáček za minutu (x g) a byly navrženy pro rychlé odstřeďování mikrovzorků. Obsluha je jednodušší a pohodlnější díky konstrukci s rychloupínacím systémem rotoru a elektronickou brzdou. Po vložení vzorků a zavření víka se rotor rychle zrychlí na 6 000 otáček za minutu. Tento rozsah otáček je ideální pro přivedení malých kapiček na dno zkumavek pro mikrofiltraci nebo jako základní separace.
- Rotátor Labnet Slide Spinner je určen k sušení mikroarray sklíček před skenováním. Dvě sklíčka vysuší za pouhých 10 sekund, čímž zajistí kvalitní výsledky zobrazování a screeningu. Sklíčka se vkládají do kazet, které zachytí veškerou tekutinu bez rozstřiku. Kazety jsou opakovaně použitelné.
- Mini odstředivka Prism™ společnosti Labnet je kompaktní a úsporná a umožňuje vybavit každé pracoviště "osobní" odstředivkou. Odstředivku Prism™ Mini lze použít pro širokou škálu separací v molekulární biologii a rychlých odstřeďování. Odstředivka byla navržena tak, aby byla mimořádně kompaktní a měla výjimečně malé rozměry.
- MPS 1000 Mini Plate Spinner společnosti Labnet je první odstředivka navržená speciálně pro rychlé a snadné odstřeďování vzorků v PCR destičkách nebo mikrodestičkách.
- Mikrocentrifuga Spectrafuge™ 16M je dokonalá vysokorychlostní kompaktní mikrocentrifuga. Produkuje maximálně 16 000 x g a je ideální jednotkou pro aplikace DNA.