Laboratorní váhy
Laboratorní váhy se používají k měření hmotnosti pevných látek, kapalin a dalších vzorků. Pro vaše laboratorní potřeby nabízíme různé váhy a také vážicí lodičky, vážicí papír, vážicí lahve a vážicí nálevky.
- Analytické váhy jsou zcela uzavřené, aby se zabránilo prachu a vzdušným proudům, a dokáží detekovat velmi malé odchylky hmotnosti, aby byla zajištěna co nejpřesnější měření.
- Přesné váhy jsou také uzavřeny, aby se zabránilo proudům během měření, ale jsou méně citlivé na malé odchylky hmotnosti. Přesné váhy mají obvykle vyšší kapacitu ve srovnání s analytickými váhami.
- Váhy s horním zatížením nejsou uzavřené, a proto jsou méně přesné než analytické a přesné váhy, ale nabízejí pohodlné, nezatížené vážení a širší rozsah hmotnostních kapacit.
- Analyzátory vlhkosti (sušící váhy) mají vážicí i ohřívací jednotku a používají se k měření obsahu vlhkosti v kapalných a pevných materiálech při sušení.