Kolumny węglowe LC U/HPLC Supel™
Porowate cząstki węgla grafitowego (PGC), zaprojektowane w unikalnym i opatentowanym procesie syntetycznym, stanowią wypełnienie kolumn Supel™ Carbon LC U/HPLC. Kluczowe zalety stosowania kolumn PGC w porównaniu z kolumnami wypełnionymi cząstkami krzemionki obejmują:
- Podwyższona stabilność temperaturowa: Kolumny mogą być łatwo obsługiwane w temperaturach do 250 °C, umożliwiając w ten sposób szybsze i bardziej wydajne separacje.
- Stabilność pH: Kompatybilność z fazami ruchomymi w zakresie pH 1 - 14 w dowolnej temperaturze bez powodowania spadku żywotności kolumny.
- Unikalny mechanizm retencji: Mechanizm Polar Retention Effect on Graphite (PREG) pozwala na zatrzymywanie polarnych lub naładowanych związków bez warunków chromatografii cieczowej z oddziaływaniem hydrofilowym (HILIC). Mechanizm ten pozwala również na rozdzielenie izomerów geometrycznych.
- Kompatybilność z dowolnym rozpuszczalnikiem: Każdy polarny lub niepolarny rozpuszczalnik może być użyty do rozdzielenia analitu będącego przedmiotem zainteresowania.
- Stabilność ciśnienia do 700 barów.
Kolumny Supel™ Carbon LC są dostępne w średnicach wewnętrznych 2,1, 3,0 i 4,6 mm z wkładami ochronnymi i uchwytami dostępnymi dla każdej średnicy wewnętrznej.
Rysunek 1. Obraz cząstek Supel™ Carbon LC ze skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Zwróć uwagę na wąski rozkład wielkości cząstek
Opatentowany proces syntezy stosowany do syntezy kolumn Supel™ Carbon LC generuje wąski rozkład wielkości cząstek (PSD). Wynikający z tego wąski PSD prowadzi do wyższej wydajności ze względu na zmniejszenie poszerzenia marki spowodowanego efektami dyfuzji wirowej.
Jednym z zastosowań demonstrujących doskonałą zdolność rozdzielczą Supel™ Carbon LC jest rozdzielanie metabolitów witamin D2 i D3. Metabolity te są polarne i strukturalnie podobne, co utrudnia ich chromatograficzne rozdzielenie na konwencjonalnych kolumnach z fazą odwróconą opartych na krzemionce. Kolumna Supel™ Carbon LC rozdziela metabolity z wysoką wydajnością.
Rozdzielczość metabolitów witaminy D2 i D3 na węglowej kolumnie LC Supel™
![Rozdział chromatograficzny metabolitów witaminy D2 i D3 na węglu Supel™ LC. Warunki: Kolumna: Supel™ Carbon LC, 10 cm x 2,1 mm I.D., 2,7 µM; Faza ruchoma: [A] 2-Propanol; [B] Tetrahydrofuran; Gradient: 0% B do 70% B w ciągu 15 min; utrzymywać 70% B przez 5 min; Szybkość przepływu: 0,3 ml/min; Temp. kolumny: 25 °C; Detektor: UV, 275 nm; Wstrzyknięcie: 2,0 µL; Próbka: Mieszanina metabolitów witaminy D2 i D3, zróżnicowane stężenie, etanol Rozdział chromatograficzny metabolitów witaminy D2 i D3 na węglu Supel™ LC. Warunki](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/small-molecule-hplc/chromatographic-graph/chromatographic-graph.png)
Rysunek 2.Rozdział chromatograficzny metabolitów witaminy D2 i D3 na węglu Supel™ LC. Warunki: Kolumna: Supel™ Carbon LC, 10 cm x 2,1 mm I.D., 2,7 µM; Faza ruchoma: [A] 2-Propanol; [B] Tetrahydrofuran; Gradient: 0% B do 70% B w ciągu 15 min; utrzymywać 70% B przez 5 min; Szybkość przepływu: 0,3 ml/min; Temp. kolumny: 25 °C; Detektor: UV, 275 nm; Wstrzyknięcie: 2,0 µL; Próbka: Mieszanina metabolitów witaminy D2 i D3, zróżnicowane stężenie, etanol
Kolumny LC z węglem Supel™ są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami HPLC, UHPLC, UPLC i LC-MS.
.
Powiązane zasoby produktowe
Nota aplikacyjna: Analiza LC-MS/MS 20 niedowartościowanych aminokwasów na węglowej kolumnie LC Supel™
Nota aplikacyjna: Analiza UHPLC-MS/MS pestycydów polarnych na kolumnie węglowej Supel™ LC
Nota aplikacyjna: Analiza UHPLC metabolitów i epimerów witaminy D2 i D3 na kolumnie węglowej Supel™ LC
Nota aplikacyjna: Analiza UHPLC-MS uwolnionych N-glikanów z ludzkich IgG na węglowej kolumnie LC Supel™