Kolumny Ascentis® Express F5 (Pentafluorofenyl) U/HPLC
Zwiększona selektywność dla stereoizomerów i blisko spokrewnionych związków
Nasza kolumna Ascentis® Express F5 łączy w sobie wysoce wydajne, wytrzymałe Fused-Core® technologia cząsteczkowa z chemią F5 do skutecznego oddzielania polarnych i niepolarnych związków organicznych.
Faza stacjonarna pentafluorofenylopropylu (PFP) kolumny Ascentis® Express F5, oparta na Technologia cząsteczek Fused-Core® zapewnia stabilne upakowanie w fazie odwróconej z pierścieniami fenylowymi pozbawionymi elektronów ze względu na obecność elektroujemnych fluorków. Oprócz tworzenia oddziaływań p-p i łagodnych oddziaływań sterycznych, fazy F5 zatrzymują również związki poprzez oddziaływania polarne. W wyniku posiadania zarówno polarnego, jak i niepolarnego charakteru, fazy F5 mogą wykazywać zachowanie retencyjne w dwóch trybach, czasami wytwarzając retencję w kształcie litery "U" w funkcji zawartości acetonitrylu w fazie ruchomej, przy czym retencja wzrasta zarówno przy niskich, jak i wysokich stężeniach ACN (tryby retencji w fazie odwróconej i HILIC). Kolumny Ascentis® Express F5 mogą być stosowane do związków zasadowych, kwaśnych lub obojętnych z alternatywną selektywnością w stosunku do faz C18.
Dowiedz się więcej o fluorowanych fazach stacjonarnych:
- Alternatywna retencja i selektywność z wykorzystaniem fluorowanych faz stacjonarnych
Featured Applications:
- Szybka i dokładna analiza LC-MS metabolitów witaminy D przy użyciu kolumn Ascentis® Express F5 HPLC
- Anestetyki na Ascentis® Express F5
- Selegilina i amfetaminy na Ascentis® Express F5 (mieszanina faz ruchomych 20/80)
- 25-dihydroksywitamina D2, 25-hydroksywitamina D3 i 3-epi-25-hydroksywitamina D3 na Ascentis Express F5
- 25-hydroksywitamina D3 i 25-hydroksywitamina D2 na Ascentis® Express F5
- 25-hydroksywitamina D3 i 3-epi-25-hydroksywitamina D3 na Ascentis® Express F5
- Analiza sterydów przy użyciu Ascentis® Express F5
- Analiza taksoli przy użyciu Ascentis® Express F5
Ascentis® Express F5 to kolumna do szybkiej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej oparta na powierzchniowo porowatej Fused-Core® particle design. The Cząsteczka Fused-Core® zapewnia cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząsteczki wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji. Dostępne są 3 różne rozmiary cząstek dostosowane do konkretnych potrzeb:
2.Cząsteczki 0 µm
Najlepsza kolumna UHPLC typu Fused-Core
Zoptymalizowane rozwiązanie do wysokoprzepustowej analizy małych cząsteczek
2.Cząsteczki o wielkości 7 µm
Szybka HPLC na KAŻDYM systemie
Praktyczne rozwiązanie, które zapewnia wydajność UHPLC z dowolnego HPLC
5.Cząsteczki 0 µm
Kolumna laboratoryjna
Prawdziwe rozwiązanie typu plug and play do ulepszania istniejących kolumn HPLC o w pełni porowatych cząsteczkach 3 lub 5 µm