Uniwersalne hydrofilowe filtry strzykawkowe: Millex®
Politetrafluoroetylen (PTFE) jest szeroko stosowany w filtrach membranowych ze względu na jego wysoką odporność chemiczną i niskie wiązanie białek. Jednak natywna hydrofobowość niemodyfikowanego PTFE ogranicza jego zastosowanie do filtracji rozpuszczalników organicznych i roztworów. Aby przezwyciężyć te ograniczenia, przyjęto kilka strategii modyfikacji powierzchni w celu wytworzenia hydrofilowych membran PTFE do stosowania w filtracji zarówno roztworów wodnych, jak i organicznych.
Jako część naszej kompleksowej oferty filtracji, filtry strzykawkowe Millex® hydrofilowe PTFE oferują wiele korzyści, w tym:
- Filtracja roztworów wodnych i organicznych
- Zwilżalne wodą - nie ma potrzeby wstępnego zwilżania alkoholami
- Szeroka kompatybilność chemiczna
- Dokładny rozmiar porów
Zwilżalność membran Millex® Hydrofilowe membrany PTFE
Zwilżalność odnosi się do zdolności cieczy do pozostawania w kontakcie z powierzchnią stałą. W przypadku filtracji cieczy membrana musi być zwilżalna filtrowanym płynem, aby uniknąć oporu, który może prowadzić do przeciwciśnienia i zwiększonego ryzyka uszkodzenia membrany. W oparciu o właściwości chemiczne powierzchni membrany i energię powierzchniową polimeru, zwilżalność membrany jest charakteryzowana przez kąt zwilżania.
Jako perfluorowany polimer, politetrafluoroetylen jest wysoce hydrofobowy. Aby przezwyciężyć te natywne właściwości, można zastosować powłoki hydrofilowe, aby umożliwić hydrofilowym membranom PTFE spontaniczne zwilżanie wodą (Rysunek 1). Dodanie powłoki hydrofilowej pozwala na stosowanie hydrofilowych membran PTFE do filtracji roztworów organicznych i wodnych - eliminując potrzebę stosowania wielu rodzajów filtrów w laboratorium. Podczas procesu powlekania, hydrofilowe membrany PTFE są również dodatkowo płukane, co dodatkowo zmniejsza pozostałości ekstrahowalnych zanieczyszczeń obecnych w membranie.
Rysunek 1. Zwilżanie hydrofilowych i hydrofobowych membran PTFE. Kropla wody została dodana do każdej membrany PTFE, hydrofilowej (po lewej) i hydrofobowej (po prawej). Membrana hydrofilowa zwilża się spontanicznie, podczas gdy kropla wody zatrzymuje się na powierzchni hydrofobowej.
Kompatybilność chemiczna filtrów strzykawkowych Millex® Hydrophilic PTFE
Filtry strzykawkowe Millex® Hydrophilic PTFE posiadają polipropylenową obudowę i membranę PTFE, zapewniając szeroką kompatybilność chemiczną niezależnie od zastosowania. Poniższa tabela przedstawia rozpuszczalniki i roztwory powszechnie stosowane z hydrofilowymi filtrami strzykawkowymi PTFE Millex® - pełną listę kompatybilności chemicznej można znaleźć pod adresem
Rysunek. Rozpuszczalniki i roztwory powszechnie stosowane z Millex®
Niskie wiązanie analitów przez filtry strzykawkowe Millex® Hydrophilic PTFE
Zatrzymywanie analitów przez filtry strzykawkowe może wypaczać dokładność wyników w zastosowaniach analitycznych. Roztwory z czterema różnymi małocząsteczkowymi analitami zostały przefiltrowane przy użyciu zarówno 0,45 μm (Rysunek 2), jak i 0,2 μm (Rysunek 3) Millex® hydrofilowych filtrów strzykawkowych PTFE. Wyniki retencji porównano z równoważnymi filtrami innych producentów. Hydrofilowe filtry strzykawkowe Millex® PTFE charakteryzują się niską retencją analitów, z ≥90% odzyskiem małych cząsteczek - dorównując lub przewyższając wydajność innych równoważnych filtrów.
Rysunek 2.Porównanie retencji małych cząsteczek przez hydrofilowe filtry strzykawkowe PTFE 0,45 μm od różnych dostawców.
Rysunek 3. Porównanie retencji małych cząsteczek przez hydrofilowe filtry strzykawkowe PTFE 0,2 μm różnych producentów.
Dokładny rozmiar porów filtrów strzykawkowych Millex® Hydrophilic PTFE
Rozmiar porów wskazuje średnią średnicę porów i może być powiązany ze zdolnością membrany do filtrowania cząstek o określonej wielkości. Chociaż nie ma standardowych testów branżowych do określania wielkości porów, dokładność wielkości porów ma kluczowe znaczenie dla wielu zastosowań i zapobiegania wiązaniu analitów.
Rozmiar porów filtrów strzykawkowych Millex® jest weryfikowany przez test punktu pęcherzykowego. Test punktu pęcherzykowego wykorzystuje odwrotną zależność między punktem pęcherzykowym a rozmiarem porów w celu określenia maksymalnego rozmiaru porów membrany. Przeprowadziliśmy test retencji cząstek, aby potwierdzić dokładność wielkości porów hydrofilowych filtrów strzykawkowych PTFE Millex® w porównaniu z równoważnymi filtrami innych dostawców (Rysunek 4).
Rysunek 4. Porównanie retencji cząstek dla hydrofilowych filtrów strzykawkowych PTFE 0,45 μm od różnych dostawców
Roztwory zawierające znane stężenie cząstek 0,24 μm lub 0,5 μm zostały przefiltrowane za pomocą hydrofilowych filtrów strzykawkowych PTFE 0,45 μm, a stężenie cząstek w końcowym filtrze zostało zmierzone w celu określenia średniej retencji cząstek dla każdego filtra. W oparciu o wielkość porów 0,45 μm, cząstki 0,24 μm powinny być w stanie przejść przez filtr do filtratu, podczas gdy cząstki 0,5 μm powinny zostać zatrzymane. Jak pokazano na Rysunku 4, wszystkie filtry strzykawkowe od innych dostawców wykazały ≥80% retencji cząstek 0,24 μm, pomimo ich wielkości porów 0,45 μm. Sugeruje to, że rzeczywisty rozmiar porów membrany jest znacznie mniejszy niż podany przez dostawcę, co może prowadzić do wolniejszego przepływu, zwiększonego ciśnienia i problemów z dalszą analizą HPLC. Dokładny rozmiar porów filtrów strzykawkowych Millex® zapewnia lepsze wyniki filtracji za każdym razem.
Filtry strzykawkowe Millex® z hydrofilowego PTFE