Wydajna analiza WWA (EU 15+1) przy użyciu kolumny HPLC Ascentis® Express PAH
W 2005 roku Komisja Europejska (UE) zaleciła monitorowanie 15 priorytetowych WWA wraz z dodatkowym WWA wyróżnionym przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA), które są uważane za toksyczne w produktach spożywczych.1 Lista zawiera osiem priorytetowych WWA EPA wraz z ośmioma innymi związkami, które są znanymi czynnikami rakotwórczymi.
W tej aplikacji demonstrujemy metodę analizy WWA do separacji związków WWA UE 15 + 1 na kolumnie 50 x 4,6 mm, 2,7 μm Ascentis® Express PAH. Analiza została zakończona w podanych warunkach (Tabela 1) w czasie krótszym niż dziesięć minut z doskonałą rozdzielczością między krytyczną parą, pikami 4 i 5 (chryzen i 5-metylochryzen), które różnią się jedynie obecnością grupy metylowej (Rysunek 1).
Rysunek 1.Separacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych EU 15 + 1 przy użyciu kolumny Ascentis® Express PAH HPLC (identyfikatory pików Tabela 2).
Wnioski
Nowa kolumna Ascentis® Express PAH HPLC umożliwia wysoce wydajną separację 16 WWA w ciągu 10 minut. Technologia Fused-Core® kolumn Ascentis® Express PAH HPLC umożliwia szybkie, wydajne i wytrzymałe separacje, które mają kluczowe znaczenie dla analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środowisku i żywności.
Powiązane produkty
HPLC
Materiały referencyjne