Kolumny Chromolith® do HPLC i UHPLC
Kolumny Chromolith® HPLC i UHPLC są wykonane z monolitycznej krzemionki o bimodalnej strukturze porów przy użyciu technologii zol-żel. Nie zawiera cząstek krzemionki.
Kilka kluczowych korzyści wynika bezpośrednio z bimodalnej struktury porów żelu krzemionkowego, który ma 2 µm makroporów i 13 nm mezoporów:
- Szybka separacja przy bardzo niskim przeciwciśnieniu w kolumnie
- Standardowe instrumenty HPLC są w pełni kompatybilne ze wszystkimi Chromolith® kolumnami, a aparaty UHPLC są w pełni kompatybilne z kolumnami Chromolith® UHPLC 2mm I.
- Próbki bogate w matrycę (takie jak żywność lub próbki z nauk przyrodniczych) mogą być analizowane bez potrzeby wyrafinowanego i czasochłonnego przygotowania próbki. Dostępne są również wkłady z kolumnami ochronnymi.
- Oszczędności kosztów są osiągane, ponieważ żywotność kolumn jest znacznie dłuższa niż w przypadku kolumn HPLC z cząstkami stałymi, w szczególności podczas analizy próbek bogatych w matrycę.
- Złożone próbki wieloskładnikowe mogą być rozdzielane przy użyciu kolumn Chromolith® HighResolution (HR) lub przy użyciu długich kolumn o bardzo wysokiej wydajności utworzonych przez połączenie dwóch lub więcej kolumn Chromolith® . Umożliwia to niskie ciśnienie wsteczne w kolumnie.
- Łatwe przenoszenie metod z kolumny z cząstkami stałymi do kolumny Chromolith® .
- Kolumny Chromolith® WP 300 są doskonałym rozwiązaniem do separacji biomolekuł
Kolumny są dostępne nie tylko z oktadecylową (RP-18e) lub oktylową (RP-8e) modyfikacją powierzchni, ale także z fenetylową, CN (nitrylową), diolową i NH2 (aminową) modyfikacją powierzchni, a także niemodyfikowaną czystą krzemionką.
Powiązane zasoby produktowe
Nota aplikacyjna: Przepływ pracy do analizy kannabinoidów w konopiach indyjskich przy użyciu monolitycznej krzemionkowej kolumny HPLC o wysokiej rozdzielczości
Broszura: Kolumny HPLC Chromolith®
Folder produktowy: Wydajność podobna do UHPLC - Szybkość i wytrzymałość przy niskim ciśnieniu
Nota aplikacyjna: Analiza propionianu klobetazolu w kremie wybielającym na kolumnie Chromolith® HighResolution RP-18e 100 x 2 mm I.D. Column
Nota aplikacyjna: Analiza UHPLC diklofenaku w żelu przy użyciu monolitycznej kolumny krzemionkowej
Średnice wewnętrzne kolumn analitycznych wynoszą 2 mm, 3 mm, 4,6 mm, dostępne są również wkłady kolumn ochronnych z uchwytami. Dostępne są również kolumny Chromolith® SemiPrep i Prep (o średnicy wewnętrznej 10 mm i 25 mm) oraz kolumny kapilarne Chromolith® CapRod® .
Mezopory żelu krzemionkowego we wszystkich kolumnach Chromolith® wynoszą 13 nm, co zapewnia wysoką powierzchnię właściwą 300 m2/g i dobrą retencję analitów.
Kolumny Chromolith® UHPLC to kolumny Chromolith® o średnicy wewnętrznej 2 mm. Kolumny te są idealne do stosowania z urządzeniami UHPLC lub UPLC, dzięki bardzo małej objętości wewnętrznej. Szczególną zaletą jest ponownie bardzo szybka analiza, zredukowane przygotowanie próbki i niskie przeciwciśnienie w kolumnie.
Rysunek 1.Zdjęcie z mikroskopu elektronowego monolitycznej struktury krzemionkowej.
Sama krzemionka jest krzemionką typu B o wysokiej czystości, zapewniającą obojętność, powtarzalność i stabilność, z nowoczesnymi procesami wiązania, które optymalizują pokrycie fazy związanej i maksymalizują stabilność, jednocześnie minimalizując krwawienie i niepożądane interakcje wtórne.
Kolumny Chromolith® HighResolution (HR) są również dostępne z korzyścią dla zwiększonej wydajności, bardzo dobrej symetrii piku i niskiego ciśnienia wstecznego kolumny.
Kolumny te mają mniejsze makropory 1,15 µm, które znacznie zwiększają wydajność separacji (teoretyczną liczbę płytek) kolumn. Wydajność jest w przybliżeniu równoważna kolumnom z cząsteczkami 2,6 µm, podczas gdy ciśnienie wsteczne jest w przybliżeniu równoważne kolumnom 5 µm.
Rysunek 2.Kolumna chromolitowa do separacji
Chromolith® Monolityczne kolumny krzemionkowe HPLC i UHPLC są pokryte obojętnym materiałem polimerowym PEEK (polieteroeteroketon) i mogą być podłączone bezpośrednio do systemu HPLC, UHPLC lub UPLC jako kolumny "gotowe do użycia".
Rysunek 3.Kolumna chromolitowa
Uchwyt Chromolith®