Merck
Strona głównaHPLC małych cząsteczekAnalityczne standardy kwasów bosweliowych i ich separacja
Analityczne standardy kwasów bosweliowych i ich separacja
Matthias Nold, Hugh Cramer
AnaltyiX Volume 4, 2014
Getting to the Heart of Frankincense
Drzewa z rodzaju boswellia są stosowane w medycynie tradycyjnej od tysięcy lat jako środek przeciwzapalny. Jego żywica znana jest jako kadzidłowiec lub olibanum i nadal jest szeroko stosowana w suplementach diety i ziołowych produktach leczniczych. Najbardziej charakterystycznymi składnikami jest grupa pentacyklicznych kwasów triterpenowych, z których kwasy β-bosweliowe są głównymi biologicznie aktywnymi składnikami. Sigma-Aldrich oferuje sześć kwasów bosweliowych jako wzorce analityczne oraz dwa czyste wzorce mieszanin α+β do stosowania w badaniach i kontroli jakości.
Struktura chemiczna kwasów bosweliowych
Rysunek 1.Struktura chemiczna kwasów bosweliowych
Separacja kwasów bosweliowych
Różne warunki, przy użyciu różnych faz stałych, zostały sprawdzone pod kątem ich przydatności do oddzielenia sześciu kwasów bosweliowych. Najkrótszy czas analizy uzyskano stosując kolumnę Ascentis® Express Column (rozmiar cząstek 2,7 µm, L × I.D. 10 cm × 3,0 mm) i acetonitryl/kwas fosforowy jako eluenty.
Rysunek 2 przedstawia chromatogramy ekstraktu etanolowego suplementu ziołowego boswellia, jak również mieszaniny sześciu wzorców analitycznych.
Rysunek 2. Warunki eksperymentalne i chromatogramy dla separacji kwasów bosweliowych
Ekstrakt z Boswellia
A.Ekstrakt z Boswellia
Standardy analityczne przy 50 µg/ml każdego składnika
B.Standardy analityczne przy 50 µg/ml każdego składnika
Stale poszerzamy ofertę wzorców analitycznych dla składników roślinnych, przeznaczonych do analizy roślin leczniczych i ziołowych produktów leczniczych.
Na naszej stronie internetowej pod adresem sigma-aldrich.com/medicinalplants można znaleźć aktualną listę wszystkich wzorców fitofarmaceutycznych posortowanych w porządku alfabetycznym; według klasy substancji i według rodzaju dużej liczby najpopularniejszych roślin leczniczych.
Znaki towarowe
Ascentis jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sigma-Aldrich Co. LLC