Merck
Hormones
세포 배양 등급 호르몬 보충제는 특정 세포 배양 애플리케이션에서 성장과 증식을 촉진합니다.
배양된 세포는 성장 및 분화를 위해 영양분 공급이 필요합니다. 포유류 세포 배양 배지는 pH, 염류, 탄수화물, 아미노산, 비타민, 지방산, 지질, 성장 인자, 호르몬, 미량 원소 및 혈청의 균형을 유지합니다. 호르몬은 세포 성장을 촉진하고 세포 유형에 특이적인 방식으로 작용할 수 있습니다. 일부 세포는 in vitro 배양에서 성장하기 위해 호르몬 보충제가 필요합니다.  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
세포 배양 등급 호르몬 보충제
  • 호르몬 덱사메타손은 세포 배양에서 세포사멸사, 세포 신호전달 경로, 세포 분화 및 유전자 발현을 연구하기 위해 사용됩니다.
  • 에리트로포이에틴은 적혈구 전구 세포의 증식, 분화 및 생존을 촉진합니다.
  • β-에스트라디올 호르몬은 세포 분화와 형질전환을 연구하기 위해 사용됩니다. β-에스트라디올은 유방 종양세포 및 난모세포 배양에 사용되었습니다.
  • 글루카곤은 마우스에서 글루카곤 반응 측정과 같은 일부 배양 및 동물 모델 애플리케이션에서 보충제로 사용되는 펩타이드 호르몬입니다.
  • 히드로코르티손은 상피 및 내피 부착성 세포 배양 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
  • 인슐린은 많은 포유류 세포 배양 시스템에서 성장 인자로 사용되는 펩타이드 호르몬입니다.
  • 프로게스테론은 상피 세포 배양에서 성장 촉진 호르몬으로 사용되었습니다.
  • 프로스타글란딘 E1프로스타글란딘 E2는 일부 포유류 세포 배양 애플리케이션에 사용되는 지질 호르몬입니다.
  • 3,3',5'-트리오도-L-티로닌(T3) 및 그 전구체인 티록신(T4) 호르몬은 갑상선에서 생산되며 일부 세포 배양 애플리케이션에서 보충제로 사용됩니다.
관련 제품 문헌
Cell Culture Manual