Sera
35년 이상의 세포 배양용 혈청 관리 및 생산 경험을 바탕으로 FBS 및 기타 소(우) 혈청, 닭, 염소(산양), 말(마), 인간, 양(면양), 돼지(돈) 및 토끼 혈청을 생산하고 세포 배양 애플리케이션에 사용하도록 검사했습니다. 자사가 제공하는 모든 혈청 제품은 바이러스 오염 및 세포 배양 성능 검사를 거쳤으며 원산지 인증을 지원합니다.
FBS(우태아혈청)는 세포 배양을 수행하는 전 세계 실험실에 필수적인 보충제입니다. 자사의 FBS 클래식, FBS 프리미어 및 FBS 셀렉트 포트폴리오는 귀하의 공정에 중요한 혈청 속성을 고려하여 혈청 선택을 탐색하도록 도움이 됩니다. 이러한 분류는 일반적인 세포 배양을 수행하는 실험실의 요구; 엄격한 품질 검사가 필요한 생물제조 및 애플리케이션; 보다 전문화되거나 까다로운 세포 표현형의 배양을 인식하며 세포 배양 성능, 문서화 및 최적화 요구 사항에 적합한 FBS를 확실하게 선택할 수 있도록 합니다.
자사는 미국 및 국제 규제 표준과 제한 사항을 충족하기 위해 원산지 국가 및/또는 지역별로 성체, 신생아 및 우태아혈청(FBS) 재고를 관리하고 분리합니다. 자사의 FBS 제품은 미국 공급원 및 미국외 공급원 범주로 수집되며 기증자 집단으로 부터 미국 원산지 말 및 염소 혈청을 제공합니다. 자사의 미국외 공급원 FBS는 USDA 승인 또는 원산지 국가/지역/제한 판매로 로트 지정 및 관리되며 모든 FBS 제품에 대한 로트 검사 및 매칭을 제공합니다. 자사의 인간 혈청은 공공 안전 요건을 충족하도록 공급되고 종합적으로 검사됩니다. 완전한 혈청 솔루션 외에도 무혈청 조건이 필요한 배양물의 최적 성장을 위한 혈청 대체 제품을 제공합니다.
우태아혈청(FBS)
자사의 FBS 제품 선택 카테고리는 귀하의 작업공정과 관련된 속성을 기반으로 일반 또는 특정 세포 배양 애플리케이션 요구 사항에 적합한 FBS 제품을 선택하도록 도움이 됩니다.
- FBS 클래식: 일반 세포 배양 애플리케이션을 위한 최고의 가치를 지닌 우태아 혈청
- FBS 프리미어: 국제적으로 결정된 표준에 기반한 엄격한 검사 및 출하 절차가 필요한 생물제조와 같은 배양 공정의 경우 이러한 제품은 최대 56개의 정의된 품질 출하 파라미터에 대한 엄격한 검사를 통과해야 합니다.
- FBS 셀렉트: 이러한 FBS 제품은 줄기세포, 심근세포 및 면역치료 개발을 위해 배양된 세포의 맞춤형 보충을 위한 표준을 충족합니다.
송아지 및 성체 우혈청
FBS와 마찬가지로 신생우아 혈청에는 일부 배양 애플리케이션에서 FBS에 대한 비용 효율적인 대안을 제공할 수 있는 성장 인자 및 영양소가 포함되어 있습니다. 성체 우혈청은 또한 성장 및 증식을 촉진하기 위해 배양 배지를 보충하도록 사용됩니다. 이러한 혈청은 혈청 내 항체 및 기타 면역 인자의 존재가 배양에 영향을 미치지 않는 애플리케이션을 위해 경제적인 옵션이 될 수 있습니다.
인간 혈청
인간 혈청은 조직 공학, 이식 및 세포 치료 개발을 포함하는 생물의학 애플리케이션에 필수적입니다. 특정 인간 세포 배양 애플리케이션의 경우 인간 혈청이 FBS보다 더 최적의 선택일 수 있습니다. 여기에는 세포 침습 연구 및 스페로이드 형성과 관련된 방법이 포함됩니다. 자사의 인간 혈청 제품은 연속적으로 멸균 여과되고 HBsAg, A형 간염 및 HIV는 물론 기타 관련 박테리아, 바이러스, 독소 및 헤모글로빈이 없는지 검사됩니다. 생물학적 성능은 배양 적합성을 보장하기 위해 7일 동안 혈청이 보충된 세포 배양 배지를 사용하여 평가됩니다.
다른 동물 종의 혈청
우혈청 외에 다른 종의 혈청 또한 기초 세포 배양 배지의 보충을 위한 보다 비용 효율적인 대안으로 또는 종 특이적 혈청이 필요한 애플리케이션에 사용될 수 있습니다. 동물 혈청은 비특이적 결합을 차단하고 신호/잡음 비율을 향상시키기 위해 사용되는 면역검출 프로토콜의 기본 시약입니다. 자사는 말, 염소, 토끼, 양, 돼지, 랫트 및 마우스를 포함한 다양한 종의 혈청을 제공합니다.