Merck
Amino Acids
아미노산을 폴리펩타이드로 결합시키기 위해 mRNA를 따라 이동하는 리보솜의 도해.
아미노산(AA)은 유기 분자의 집단이며 염기성 아미노군(-NH2), 산성 카복실군(-COOH) 및 각 아미노산에 독특한 유기 R군(또는 측쇄)으로 구성됩니다. 아미노산은 단백질뿐만 아니라 대사 중간체의 빌딩 블록입니다. 아미노산의 아미노군 및 카복실군은 반응하여 펩타이트 결합이라는 공유 아미드 연쇄를 형성합니다. 아미노산은 이러한 특징으로 인해 폴리머화되어 단백질뿐만 아니라 일반적으로 짧은 길이의 아미노산 사슬을 가지는 펩타이드를 형성합니다. 아미노산은 필수 아미노산, 비필수 아미노산 및 조건부 아미노산 세 가지 종류로 분류될 수 있습니다. 아미노산은 일반적으로 세포 배양 배지 및 대사 연구에서 보충제로 사용됩니다. 다양한 순도 및 등급의 자사 아미노산이 귀하의 연구 노력에서 어떤 차이를 만드는지 발견하십시오.    
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
세포 배양에서의 아미노산
아미노산은 단백질의 빌딩 블록으로서 세포 배양 배지에서 필수적입니다. 비필수 아미노산(NEAA)은 유기체가 일반적으로 생산하지만, 세포 성장 자극 및 수명 연장 촉진을 위한 첨가제로서 개별적으로 또는 NEAA 칵테일 형태로 배양 배지에 추가할 수 있는 것을 지칭합니다.
폴리아미노산
자사의 폴리아미노산은 단백질을 모방하는 성질을 가지고 있어, in vitro 및 in vivo 모두에서 약물 전달 및 핵산의 전달 모두에 대해 이상적입니다. 향상된 용해도, 약물 부착 안정성, 약물 캡슐화, 약물 표적, 다중약물 내성(MDR) 인자 극복, 면역계의 최소 자극, 낮은 독성 및 생분해성을 가진 연구 및 cGMP 폴리아미노산을 공급합니다. 자사는 특이적 분자량 범위 또는 다분산 범위(크기 분포)를 위해 맞춤형 폴리아미노산을 제조합니다. 또한, 귀하의 약물 전달 사용을 위해 폴리아미노산을 활성 제약 성분(API)에 접합할 수 있습니다. 
비천연 아미노산
비천연 아미노산은 자연적으로 발생하거나 화학적으로 합성된 비단백질성 아미노산입니다. 자사의 비천연 아미노산은 빌딩 블록, 구조적 제한물, 분자 스캐폴드 또는 약리학적 활성 제품으로 사용되는지에 상관없이 펩타이드성 및 비펩타이드성 화합물에서 새로운 지표의 개발을 위한 거의 무한한 배열의 다양한 구조 요소를 대표합니다. 외견 상 무한한 구조적 다양성 및 기능적 다양성으로 인해, 통합 라이브러리를 구성할 때 카이랄 빌딩 블록 및 분자 스캐폴드로 널리 사용됩니다. 분자 프로브로 사용되면, 생물학적 시스템의 기능을 더 잘 이해하도록 도울 수 있습니다. 최적화되고 미세 조정된 펩타이드 기질, 억제제 또는 효과기의 유사체는 신호 전달 경로 또는 유전자 조절 연구를 위한 우수한 분석 도구 및 분자 프로브입니다.