Merck
식물 배양 배지
식물 세포, 조직 및 장기 배양을 위한 식물 배양 배지.
실험실에서 성장하는 식물 조직에는 종자, 생장점, 캘러스 및 아배양이 포함될 수 있으며 특수한 식물 배양 배지가 필요합니다. Murashige and Skoog(MS 배지, MSO 또는 MS0이라고도 함) 그리고 Gamborg’s B5 배지는 식물 재배에 사용되는 가장 필수적인 배지 제형 중 두 가지입니다. 이러한 배지에는 in vitro에서 식물 세포, 조직 및 기관의 성장 및 증식에 필요한 모든 미량 및 다량 영양소, 비타민, 유기농 보충제 및 식물 성장 조절제가 포함되어 있습니다. 더 많은 맞춤형 제형이 필요한 애플리케이션을 위해, 자사는 기초염 혼합물, 비타민 용액 및 보충제의 포괄적인 선택성을 제공합니다.  
Murashige and Skoog (MS 배지)
연구 및 생명공학을 위한 식물 조직 배양의 대부분은 Murashige와 Skoog가 50년 이상 전에 설명한 배지에 여전히 의존하고 있습니다. 그들의 시조인 Murashige and Skoog 배지 또는 MS 배지는 가장 널리 사용되는 식물 배양 배지이며 기초염 혼합물 또는 유기물을 함유하는 배지로 이용 가능합니다. 
형식에 관계없이 MS 배지는 미량 영양소 및 다량 영양소 그리고 설탕, 비타민 및 성장 조절제와 같은 영양소로 구성됩니다. 다양한 MS 배지 구성요소를 맞춤 조합하여 각 식물 세포 또는 조직 유형에 적합한 배지 제형을 생성할 수 있습니다.
Gamborg’s B5 배지
Gamborg′s B5 배지는 in vitro 식물 세포, 조직 및 장기 배양에 최적화된 배양 배지입니다. 이는 무기염, 비타민 및 탄수화물의 혼합물을 포함합니다. 자사는 최소한의 유기물이 포함된 Gamborg’s B5 배지, Gamborg의 비타민 믹스 및 Gamborg의 B5 기초염 혼합물을 제공합니다.
Phytamax™ 난 배양 배지
Phytamax™ 난 증식 배지 및 Phytamax™ 난 유지 배지는 난초 줄기의 배양, 번식 및 재플레이팅에 사용됩니다. Phytamax™ 난 배양 배지는 활성탄의 포함되거나 되지 않은 그리고 숯과 바나나 분말이 포함된 제품을 이용할 수 있습니다.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
관련 제품 리소스