대사체학(Metabolomics) 연구
대사체학(Metabolomics)은 세포, 생체유체, 조직 또는 유기체 내의 대사산물, 즉 저분자 기질, 중간체 및 대사산물에 대한 포괄적인 연구입니다. 세포 작용은 이러한 독특한 화학적 지문을 남기게 됩니다. 대사체학 연구는 생물학적 시스템의 생화학적 개요와 질병, 영양, 치료 또는 유기체에 대한 유전자 변형의 생리학적 영향을 제공합니다.
대사체학 애플리케이션
폭넓게 응용되는 대사체학은 질병 바이오마커를 식별하고 맞춤형 의약품의 독성을 평가함으로써 제약 연구에 큰 영향을 미칩니다. 기능 유전체학 통합에서, 대사체학은 유전체, 전사체, 단백질체, 대사체 사이의 상호작용을 연구함으로써 유전자 기능 예측에 중추적인 역할을 합니다. 미생물 채굴은 향상된 균주 최적화를 위한 대사체 통찰력을 활용하는 반면, 식물 대사체학은 식물 대사체 연구를 통해 농업 생명공학을 발전시켰습니다. 환경 연구는 오염물질의 영향을 검사하고 바이오 연료 생산을 최적화하기 위해 대사체학을 이용하는 반면, 영양학적 연구는 영양 수준을 분석하고 식품 안전성을 보장하기 위해 대사체학을 활용합니다.
MulitOmics 워크플로
대사물과 대사체의 이해
대사체 경로 및 분석 기술
대사체 경로는 대사물, 효소, 분리 도구, 대사물 분석, 표지법을 이용하여 연구합니다. 가장 일반적인 대사 프로파일링 기법 중 두 가지는 표적 및 비표적 대사체 분석입니다. 표적 분석은 알려진 특정 대사물을 정량화하는 반면, 비표적 분석은 알려지거나 알려지지 않은 대사물 모두의 전체적인 대사 프로파일을 제공합니다. 대사 핑거프린팅은 각 대사산물을 구체적으로 식별하려는 의도 없이 신속하고 전체적인 분석을 수행합니다.
대사체학 워크플로 및 분석 방법
대사체학 워크플로에는 시료 조제, 표준화, 보정, 분리 방법, 대사물 검출, 데이터 분석의 통합적 접근 방식이 포함되어 있습니다. 일반적인 시료 유형으로는 혈장, 소변, 타액, 조직, 세포가 있습니다. 가스 크로마토그래피(GC), 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC) 또는 모세관 전기영동법(CE)과 같은 분리 방법은 질량분석법(MS) 같은 검출 방법과 병행됩니다. 분석 기술은 일반적으로 대사물 검출에 사용되며 MS, 핵자기공명(NMR), Fourier 변환 적외선(FT-IR) 분광법, Raman 분광법이 포함됩니다. 대사체학 데이터 분석은 정교한 도구와 소프트웨어가 요구되며, 엄격한 화합물 식별 및 정량화, 정확한 데이터 해석을 보장합니다.
관련 자료
- Biosynthesis of cholesterol generally takes place in the endoplasmic reticulum of hepatic cells and begins with acetyl- CoA, which is mainly derived from an oxidation reaction in the mitochondria. Acetyl-CoA and acetoacetyl-CoA are converted to 3-hydroxy- 3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) by HMG-CoA synthase.
- Papain is a cysteine protease of the peptidase C1 family. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
- Dr. Pratip Bhattacharya, California Institute of Technology. "Stable isotopes have played a very useful role in MR research which involves both MRI and MRS.
- Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.
- Terpenes comprise the largest and most diverse class of secondary metabolites; approximately 55,000 compounds have been identified to date.
- 모두 보기 (73)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
관련 제품 자료
- 브로셔: 대사체학
Whether your metabolomics research involves targeted or untargeted metabolomics workflows, our integrated approach for profiling, pinpointing and designating compounds provides efficient and reliable results. This reference guide provides a brief overview of these products.
- 브로셔: HPLC 및 UHPLC 컬럼 선정 가이드
- 브로셔: 고체상 추출 제품
- 카탈로그: 대사체 및 효소 분석을 위한 분석 키트
- 카탈로그: 대사체학 연구를 위한 천연물
자사의 천연 제품 포트폴리오는 식물 공급원에서 분리 및 정제된 식물화학 화합물을 특징으로 하여 귀하의 연구 노력을 발전시킵니다.
- 프로토콜: 질량 분석 대사물 라이브러리
Whether your metabolomics research involves targeted or untargeted metabolomics workflows, our integrated approach for profiling, pinpointing and designating compounds provides efficient and reliable results. This reference guide provides a brief overview of these products.
- 프로토콜: 효소 식품 분석
Enzymatic methods for food analysis are highly specific and offer considerable time and cost savings over other methods, especially from the sample preparation standpoint. We offer a wide variety of convenient kits and reagents for rapid and reliable enzymatic food analysis.
- 참조 차트: 아미노산
아미노산 참조 차트에는 곁사슬 및 전하에 따라 묶은, 진핵 생물에서 발견되는 20가지 아미노산이 포함되어 있습니다. 알라닌, 이소류신, 류신, 발린, 페닐알라닌, 트립토판, 티로신, 아스파라긴, 시스테인, 글루타민, 메티오닌, 세린, 트레오닌, 아스파르트산, 글루탐산, 아르기닌, 히스티딘, 리신, 글리신, 프롤린 등 당사의 전체 아미노산 제품군을 찾아보십시오. 지금 자세히 알아보십시오.
- 동영상: Avanti® Mini 압출기 사용 방법
Watch the video demonstration to learn more about the proper use and care of the Avanti® Mini-Extruder.
- 기술 문서: 지방단백질 대사 연구용 Roar 분석 키트
Sigma-Aldrich now offers select fluorescence-based activity assays developed by Roar Biomedical in a convenient kit form.
- Application note: Supel™ 탄소 LC 컬럼 상에서 비유도성 아미노산 20종의 LC-MS/MS 분석