Attachment Factors
포유류 세포는 in vivo에서 세포외 폴리머 및 신호전달 분자의 복잡한 혼합물 내에서 자랍니다. 이러한 혼합물을 세포외 기질(ECM)이라고 하며 이 혼합물과 세포 사이의 상호작용은 세포 성장 및 분화, 형태학적 특징의 형성 그리고 세포 운동성을 포함한 생리학적 과정에 중요합니다. In vitro에서 배양된 일부 세포는 유리 또는 폴리스티렌 배양 챔버에서 성장할 때 ECM의 성분을 쉽게 발현하고 분비하는 능력을 가지고 있습니다. 다른 세포 유형은 ECM 성분을 쉽게 생성하지 않으므로 배양 표면에 부착되지 않을 때 배양이 어려울 수 있어 생리학적 과정의 예측 모델링 능력이 제한됩니다. 한 가지 솔루션은 ECM의 성분으로 배양용품을 코팅하거나 세포와 ECM 간의 상호 작용을 모방하는 합성 폴리머로 코팅하는 것입니다. 이러한 성분을 부착 인자라고 하며 in vitro에서 건강하고 생존 가능한 세포를 배양하기 위한 중요한 성분이 될 수 있습니다.
필수 부착 인자
세포 배양 애플리케이션에 이용하기 위해 수많은 천연 및 합성 부착 인자가 개발되었습니다. 일부의 경우에는 주어진 세포 배양 조건에 대한 적합성을 위해 부착 인자를 경험적으로 검사해야 합니다. 다음은 세포 배양 조건을 최적화할 때 고려하는 일반적인 부착 요소의 목록입니다.
|
|
|
부착 인자 선택
이러한 부착 요인의 대부분은 다양한 생물학적 출처에서 파생되며 여러 동형으로 발생합니다. 일부 부착 요소는 폴리-L-라이신과 같이 완전한 합성입니다. 특정 애플리케이션에서 인자(예: 콜라겐)의 펩타이드 절편은 전장 단백질에 대한 유용한 대안이 될 수 있습니다. 세포 배양 애플리케이션의 편의를 위해 많은 부착 요소를 배양용품 코팅을 용이하게 하는 액상 형식으로 구입할 수 있습니다. 더 큰 효율성을 위해 부착 요소로 사전 코팅된 배양 표면은 시간을 절약하고 재현성을 향상합니다.