기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: each analyte at 50 ppb in 5 mL water
purge trap: VOCARB 3000 “K”
purge: 40 mL/min at 25 °C for 11 min
dry purge: 2 min
desorption preheat: 205 °C
desorption process: 40 mL/min at 210 °C for 2 min
bake: 260 °C for 10 min
transfer line/valve temp.: 110 °C
column: SPB-624, 30 m × 0.25 mm I.D., 1.4 μm (24255)
oven: 40 °C (2 min), 7 °C/min to 135 °C, 30 °C/min to 230 °C (3 min)
inj. temp.: 150 °C
MSD interface: 200 °C
scan range: m/z = 35-400
carrier gas: helium, 1.1 mL/min
injection: 30:1 split
liner: 0.75 mm I.D. SPME
응용 분야
environmental
법적 정보
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Chloromethane
Vinyl chloride
Bromomethane
Chloroethane
Trichlorofluoromethane
1,1-Dichloroethylene
Dichloromethane
trans-1,2-Dichloroethylene
1,1-Dichloroethane
Chloroform
Dibromofluoromethane
1,1,1-Trichloroethane
Carbon tetrachloride
1,2-Dichloroethane-d4
Benzene
1,2-Dichloroethane
Fluorobenzene
Trichloroethylene
1,2-Dichloropropane
Bromodichloromethane
2-Chloroethyl vinyl ether
cis-1,3-Dichloropropene
Toluene-d8
Toluene
trans-1,3-Dichloropropene
1,1,2-Trichloroethane
Tetrachloroethylene
Dibromochloromethane
Chlorobenzene-d5
Chlorobenzene
Ethylbenzene
Bromoform
4-Bromofluorobenzene
1,1,2,2-Tetrachloroethane
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene-d4
1,4-Dichlorobenzene
1,2-Dichlorobenzene
모두 보기 (38)
관련 제품
제품 번호
설명
가격
부속물
제품 번호
설명
가격
분석 컬럼
제품 번호
설명
가격
샘플 준비
제품 번호
설명
가격
표준 물질
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.