주요 문서
QBD10215
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-dPEG®3
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H34N4O9
Molecular Weight:
522.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: homobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
N2(C(=O)C=CC2=O)CCC(=O)NCCCOCCOCCOCCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C24H34N4O9/c29-19(7-11-27-21(31)3-4-22(27)32)25-9-1-13-35-15-17-37-18-16-36-14-2-10-26-20(30)8-12-28-23(33)5-6-24(28)34/h3-6H,1-2,7-18H2,(H,25,29)(H,26,30)
InChI key
IYCAHIIVLGRROV-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Bis-MAL-dPEG®3 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)