주요 문서
22742-U
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 5 mL,
right stem
, Tekmar® 14-3544-124
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115710
NACRES:
NB.21
material
glass
제조업체/상표
Tekmar® 14-3544-124
크기
5 mL
응용 분야
industrial hygiene
호환성
for use with Tekmar® 2000/3000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
법적 정보
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)