주요 문서
24920-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with StableFlex 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
동의어(들):
PURGE TRAP K, Tekmar® 3000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.21
제품명
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Agency
suitable for EPA 601
Quality Level
응용 분야
environmental
호환성
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
VOCARB purge traps efficiently trap analytes in US EPA Methods 502.2 and 524.
법적 정보
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)