주요 문서
28994-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, configured for StableFlex Stratum
동의어(들):
VOCARB purge trap (Tekmar)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.21
제품명
Purge/Trap K Vocarb® 3000, configured for Tekmar® Stratum
응용 분야
industrial hygiene
Quality Level
호환성
configured for Tekmar® Stratum
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)