Merck
Purge & Trap
퍼지 앤 트랩(purge and trap) 기술은 휘발성 유기 화합물(VOC)이 함유된 검체를 통해 흡착제 트랩으로 불활성 기체를 퍼징합니다. VOC는 가열하고 분석물을 GC 컬럼으로 이동시킴으로써 트랩에서 탈착됩니다. 검체를 최소한으로 다루는 이 기술은 신뢰할 수 있으며 재현성 있는 결과를 보장합니다.
퍼지 앤 트랩 방법은 VOC를 물, 토양 및 슬러지에서 추출 및 농축하는데 이상적입니다. 흡착제 충전 트랩(퍼지 트랩)을 사용하면 퍼지 단계 또는 탈착 단계(기기에 따라 다름)에서 수증기를 관리하면서 검체의 VOC를 농축하여 낮은 ppb(parts per billion) 검출 한계를 달성할 수 있습니다.
이 기법은 환경 모니터링, 음식의 맛과 체액의 독성 물질 분석 시 주기적으로 활용됩니다.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
퍼지 트랩
퍼지 앤 트랩 분석을 위해 튜브를 여러 흡착제 재료 베드로 충전하여 단일 튜브 내에 다양한 극성, 비극성 및 고분자량 화합물을 포집합니다. 트랩 내 각 베드는 화합물의 강한 흡착을 방지하여 후성 활성 베드를 보호합니다.
퍼지 트랩 분석용 초자류 및 부속물
자사는 암 Luer 커넥터, 무격막 퍼지 시료분석기, 시료 밸브, Hamilton® 주사기, Thermogreen® LB-1 격벽, 수 Luer 커넥터, 가스 시료 추출 벌브, PTFE 스톱콕(Stopcock) 플러그, 바늘 살포 초자류 및 바늘 퍼지 튜브를 포함한 퍼지 앤 트랩 분석을 위한 다양한 부속물 및 트랩 분석을 제공합니다.