주요 문서
57620-U
Rheodyne® Injector
Rheodyne 7725
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
eCl@ss:
42079206
NACRES:
SB.51
설명
manual with MBB
특징
number of ports 6
positions 2
제조업체/상표
Rheodyne 7725
파라미터
7000 psi max. pressure
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)