주요 문서
54479
Rheodyne® Model 7000L Stream Switching Valve, Large Bore
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
material
stainless steel valve
특징
manual
number of ports 6
positions 2
제조업체/상표
Rheodyne 7000L
파라미터
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
피팅
10-32 Rheodyne thread
일반 설명
The 2-position 7000L Stream Switching Valve has a flow passage of 1 mm (0.040″).
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)