주요 문서
54417
Rheodyne® 3-way Valve, 7030
Accepts 1/16″ tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
stainless steel valve
설명
manual 3-way switching valve
특징
number of ports 6
positions 2
제조업체/상표
Rheodyne
파라미터
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
피팅
10-32 female Rheodyne valve ports
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)