주요 문서
508500
Supelco
Crimp cap, 20 mm, aluminum
open center, silver aluminum, Chromacol 20-ACB, pkg of 100 ea
동의어(들):
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
silver aluminum
특징
open center
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Chromacol 20-ACB
직경
20 mm
호환성
for use with 20 mm crimp seal
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)