주요 문서
854181-U
Supelco
Headspace vials, flat top, rounded bottom, pkg of 100
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
round bottom (with flat top finish)
설명
flat top
특징
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
용적
20 mL
피팅
thread for 20 mm
호환성
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)