material
PTFE/silicone (blue silicone)
aluminum seal (open center)
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Chromacol 20-AC-ST3
O.D.
20 mm
직경 × 두께
20 mm × 2.9 mm
피팅
thread for 20 mm
일반 설명
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine