주요 문서
Z292001
Supelco
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 6 mL, O.D. × L × I.D. 22 mm × 38 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer®, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
특징
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × L × I.D.
22 mm × 38 mm × 12.5 mm
용적
6 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)