주요 문서
27300
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole), PTFE/silicone, seal diam. × total thickness 20 mm × 3 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE/silicone
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole)
특징
closure type crimp seal
open center (5 mm opening)
포장
pkg of 100 ea
씰 직경 × 전체 두께
20 mm × 3 mm
피팅
thread for 20 mm
호환성
for use with Carlo Erba HS500/HS800
technique used for SPME
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
For use with Carlo Erba HS 500 and HS 800 autosamplers
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)