주요 문서
SU860029
Supelco
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial (flat top)
특징
closure type crimp top vial
flat bottom
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm
용적
10 mL
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)