주요 문서
507768
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer, for use with 2 mL vial - standard opening, diam. 8 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
white silicone septa
특징
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer
durometer: 50
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Chromacol 8-ST14
파라미터
250 °C max. temp.
직경
8 mm
호환성
for use with 2 mL vial - standard opening
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)