주요 문서
Z291676
Supelco
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
red PTFE/white silicone, diam. 8 mm, thickness 0.065 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
red PTFE/white silicone
포장
pkg of 100 ea
직경
8 mm
두께
0.065 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)