주요 문서
27401
Supelco
Screw cap
black polypropylene hole cap,
large opening in top of cap, no septum
, pkg of 100 ea, thread for 8-425
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
black polypropylene hole cap
포장
pkg of 100 ea
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw caps (large, opening in top of cap, no septum, thread 8-425) are available as hole caps for use with sealing septa. Polypropylene caps can withstand a maximum temperature of 135°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)