주요 문서
442834
Supelco
Valeraldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
동의어(들):
Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
266.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12181503
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
특징
standard type calibration
포장
ampule of 100 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
103-105 °C (lit.)
응용 분야
environmental
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N4O4/c1-2-3-4-7-12-13-10-6-5-9(14(16)17)8-11(10)15(18)19/h5-8,13H,2-4H2,1H3/b12-7+
InChI key
XGVOZGLOQUHZBZ-KPKJPENVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)