주요 문서
P-172
Supelco
Propionaldehyde-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
동의어(들):
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
238.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
Quality Level
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
vial of 100 mg
제조업체/상표
Cerilliant®
mp
152-155 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
InChI key
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)