주요 문서
W321399
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonenal
≥95%, stabilized, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5CH=CHCHO
CAS Number:
Molecular Weight:
140.22
FEMA Number:
3213
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
5.072
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
vapor density
>1 (vs air)
분석
≥95%
포함
synthetic α-tocopherol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fatty; citrus
SMILES string
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
InChI key
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)