추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥90.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(c(c3)OC)OC)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)O
InChI
1S/C21H22O9/c1-24-13-7-10(8-14(25-2)17(13)26-3)12-9-11(22)15-16(23)19(27-4)21(29-6)20(28-5)18(15)30-12/h7-9,23H,1-6H3
InChI key
MQBFFYQCZCKSBX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.