PHL82548
Gardenin B
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
5-Demethyltangeretin, 5-Hydroxy 4′,6,7,8-tetramethoxyflavone, 5-Hydroxy-6,7,8-trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H18O7
CAS Number:
Molecular Weight:
358.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)O
InChI
1S/C19H18O7/c1-22-11-7-5-10(6-8-11)13-9-12(20)14-15(21)17(23-2)19(25-4)18(24-3)16(14)26-13/h5-9,21H,1-4H3
InChI key
LXEVSYZNYDZSOB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha thymus
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.