주요 문서
27380-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
동의어(들):
PK100 16MM PTFE/SILICONE SEPTA, .060IN THICK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
tan PTFE/silicone
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
16 mm
직경 × 두께
16 mm × 0.060 in.
호환성
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)